SlowFade 抗淬灭试剂可以抑制发生光漂白,保护荧光标记靶标分子的信号,以便进行分析。试剂不会随着时间的推移而固化,因此样品可以即时马上观测。此外样品可能随时间的延长而发生降解,所以比较适用于短期保护(3-4周)。
SlowFade 抗淬灭试剂具有以下几大优点:
- 可抑制光谱范围内的光漂白
- 非固化封片剂
- 可以选择含有或不含有DAPI
- 即用型实验室试剂优化配方
- 具有1.42的折射率
- 用于活细胞成像实验中的荧光染料和蛋白,请查看 ProLong Live 系列产品
- 用于固定处理样品的即时成像分析和短期储存,请查看 SlowFade 系列试剂
- 用于固定处理样品中Alexa Fluor系列染料的长期保存和分析,请查看 ProLong Gold 系列产品
- 用于固定处理样品中所有染料和荧光蛋白的长期保存和分析,请查看 ProLong Diamond 系列产品
- 用于固定处理样品中所有染料和荧光蛋白的长期保存和分析,并需要获得最佳光学清晰度,请查看 ProLong Glass 系列产品
SlowFade 抗淬灭试剂的特点
SlowFade Gold 抗淬灭试剂的特点
SlowFade Gold 抗淬灭剂完胜其他市售抗淬灭剂,因为它能够保护整个可见光谱内的信号,使初始荧光信号几乎无淬灭。
SlowFade Diamond 抗淬灭试剂的特点
SlowFade Diamond 抗淬灭试剂具有SlowFade Gold 试剂对 Alexa Fluor 系列染料所具备的全部性能,此外还可为传统染料和荧光蛋白提供保护。SlowFade Diamond是一款性能出色的抗淬灭封片剂,能够在可见光谱内提供抗淬灭保护。存放时,为保持最佳性能,请注意冷藏储存。
此组60秒延时拍摄图像结果表明,SlowFade 抗淬灭试剂可显著增强荧光信号的耐光漂白性。使用荧光素标记的鬼笔环肽标记固定的HeLa细胞,并分别使用SlowFade Diamond、SlowFade Gold或50% PBS/甘油处理。采用标准100瓦特汞弧灯连续照射,并用20x物镜每隔12秒拍照。
SlowFade 试剂为荧光染料和荧光蛋白信号提供光漂白抗性保护。耐光漂白性通过使用LSM 710(Zeiss)共聚焦显微镜进行定量检测。首先对HeLa或U2OS细胞染色,并使用标准ICC实验方案处理。然后取3个视野内的5个区域,以50x扫描—每像素停留时间为1.58 μs。并针对荧光基团对激发波长和强度进行优化。
选择合适的 SlowFade 抗淬灭试剂
SlowFade Gold 抗淬灭试剂
| SlowFade Diamond 抗淬灭试剂 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alexa Fluor 系列染料 |
是
|
是
| |||
传统染料&荧光蛋白 |
否
|
是
| |||
室温储存 |
是
|
否
| |||
*订购信息,参见产品列表。 |
SlowFade Diamond试剂是一款性能出色的抗淬灭封片剂,能够在可见光谱内提供抗淬灭保护,使初始荧光信号几乎无淬灭。此外,还可为FITC等传统染料和GFP等荧光蛋白提供保护作用。与市售软质抗淬灭封片剂进行标准化实验对比后,发现SlowFade 系列抗淬灭封片剂在共聚焦和明场应用中均优于同类竞争产品。
SlowFade 为各种荧光染料提供的抗淬灭保护之对比
荧光染料 | Ex/Em (nm) | 耐光漂白性* | ||
---|---|---|---|---|
SlowFade Gold | SlowFade Diamond | VECTASHIELD 封片剂 | ||
Hoechst |
350/461
|
100%
|
100%
|
90%
|
DAPI |
345/455
|
90%
|
90%
|
90%
|
BODIPY FL |
505/513
|
90%
|
100%
|
90%
|
Alexa Fluor 488 |
495/519
|
80%
|
100%
|
90%
|
GFP |
488/510
|
50%
|
90%
|
90%
|
荧光素 |
494/518
|
90%
|
90%
|
90%
|
Cy3 |
550/570
|
80%
|
80%
|
70%
|
Alexa Fluor 546 |
556/575
|
100%
|
100%
|
100%
|
四甲基罗丹明 |
555/580
|
80%
|
100%
|
70%
|
Alexa Fluor 555 |
555/565
|
90%
|
90%
|
90%
|
Alexa Fluor 568 |
578/603
|
80%
|
90%
|
90%
|
Texas Red |
595/615
|
90%
|
100%
|
90%
|
Alexa Fluor 594 |
590/617
|
90%
|
100%
|
90%
|
TO-PRO-3 |
642/661
|
80%
|
100%
|
100%
|
Alexa Fluor 647 |
652/668
|
90%
|
100%
|
0%
|
Cy5 |
650/670
|
100%
|
100%
|
90%
|
*光漂白保护作用强度是由明场曝光和共聚焦扫描数据的组合编译而来,代表荧光成像应用中的典型用户体验。VECTASHIELD为Vector Laboratories, Inc., Burlingame, CA商标。Hoechst为Hoechst, GmbH商标。Cy为GE Healthcare UK, Ltd.商标。 |
Thermo Fisher Scientific产品更绿色环保
为增加便利性并减少冷藏需求对环境的影响,我们的抗淬灭试剂采用滴瓶包装,可以直接存放在实验台上。此外,这些试剂的配方减少了叠氮化钠的用量,有助于降低危害环境和健康的风险。
了解更多绿色环保产品信息
资源
更多信息
在线研究工具
仅供科研使用,不可用于诊断目的。