有关 AMF3000 的可用性,请与您当地的代表联系。
EVOS M3000 成像系统的设计目的是成为任何细胞培养或研究实验室的主力,通过使所有人都能产生可靠、令人惊叹的高质量细胞图像和视频来实现这一目标。该系统可实时自动精准测量汇合度,无需专业知识。这款紧凑、可升级、易于使用的系统提供了双色荧光、彩色成像、明场和相位对比选项,使其成为您当先使用的手动显微镜。
用于测量细胞汇合度的内置自动化实时图像分析
在明场、相位对比、彩色成像和荧光模式下采集图像
与全部 EVOS 物镜 (1.25-60X) 和光立方兼容
简单的用户界面,配备触摸屏显示器
我们的 EVOS 占用空间小,可轻松安装在实验室工作台上或细胞培养通风橱中
网络功能强大的仪器有助于无缝的数据传输,存储和协作,提高了生产力和数据管理
正在申请专利的 EVOS 实时融合工具通常会在不到1秒的时间内测量融合度,无需任何图像捕获,因此非常适合在常规细胞培养中消除用户偏差。这款专有生物应用程序的输出与其他软件的融合度测量结果(例如,Cell Profiler)有很好的相关性,并且是所有 M3000 仪器的标准配置。
使用 EVOS M3000 仪器对诱导多能干细胞进行长时间成像。人成纤维细胞来源的诱导多能干细胞在玻连蛋白包被的的6孔板上,使用 Gibco Essential 8 Flex 培养基培养了 3 天。细胞在相位显微镜下使用 EVOS M3000 仪器进行成像,带或不带自动生成的融合掩码和测量。
EVOS M3000 成像系统是一款倒置型数字显微镜,适用于双荧光、透射光和彩色成像应用。下载技术规格表
属性 | 描述 | |
---|---|---|
光学系统 | 成像模式 | 荧光、明场、彩色明场和相差 |
成像方法 | 单色、多色和视频采集 | |
光学系统 | 无限距校正光学系统;45 mm 等焦距 RMS 螺纹物镜 | |
光源 | 强度可调的 LED(每个光立方使用寿命大于 >50,000 小时) | |
对比方式 | 落射荧光和透射光 (用于明场和相差应用) | |
光立方安装 | 2位腔室,可安装最多2个荧光 LED 光立方 | |
光立方 | 有 Invitrogen EVOS 荧光 LED 光立方可供选择,包括但不限于: • DAPI (357/447 nm) • GFP (482/524 nm) • RFP (542/593 nm) • Texas Red (585/628 nm) • Cy5 (635/692 nm) 电动 LED 立方光更换装置。可根据要求提供定制 LED 立方光 | |
物镜安装 | 4 位手动(非自动)转盘 | |
物镜 | 从超过35种高质量,长工作距离 (LWD) 和盖玻片校正 (CC) 物镜中进行选择;放大倍数为 1.25X 至 60X | |
聚光器 | 4位转盘,配有通光孔径和3个相位环 | |
聚焦机制 | 手动和触摸屏驱动的对焦,具有亚微米(0.15 μm)分辨率 | |
相机 | 高灵敏度彩色 CMOS 相机 (2064 × 1536 像素分辨率, 320 万像素) ,具有 3.45 μm 像素分辨率 | |
采集的图像 | 8位单色:TIFF、PNG、JPG 8 位彩色:TIFF、PNG、JPG 视频:MP4 | |
LCD 显示屏 | 10.1 英寸高分辨率 LCD 触摸屏显示器 (1920 × 1200 像素分辨率) | |
机制 | 载物台控制 | 手动 (可选机械载物台附加组件) |
载物台大小 | 7 x 9 in (18 x 22.2 cm) | |
机械载物台 (选配) 范围 | 5 x 3 in (12 x 8 cm) | |
容器 | 兼容试剂 | 显微镜和腔室载玻片 血球计 6-、12-、24-、48-、96- 与 384- 孔微孔板 35-、50-、60- 与 100-mm 皮氏培养皿 T-25、T-75 和 T-175 培养瓶 |
软件和 PC | 集成车载操作软件 | 触摸屏控制的嵌入式图形用户界面 (eGUI) 结合运动检测和灵敏度调整的实时/捕获图像的融合度测量 对比度延伸至实时/捕获图像 单截获和视频录制 |
图像保存 | 将图像保存在嵌入式硬盘、外部 USB 设备、本地网络驱动器、Thermo Fisher Connect 或 Microsoft OneDrive 上 | |
计算机 | 嵌入式 PC,8 GB RAM | |
储存 | 120 GB SSD,支持 USB 3.0 记忆棒,网络驱动器和云存储 | |
系统 | 输出端口 | 1个 USB 3.0, 2个 USB 2.0 |
联网能力 | 使用随附的 Wi-Fi 适配器通过 Windows/SMB 网络进行无线连接 | |
云连接 | 连接至 Thermo Fisher Connect 平台或 Microsoft OneDrive,以通过互联网远程访问图像和数据 | |
电源 | 通用电源 (12 V , 5 A) 和电源线 | |
物理特性 | 尺寸 (长 x 宽 x 高) | 19.1 x 11.7 x 12.7 in. (48.6 x 29.6 x 32.3 cm) |
重量 | 18.4 lb (8.3 kg) |
用户可以通过 Thermo Fisher Connect 云生态系统以及 MS OneDrive 轻松地从仪器中共享文件,使其成为研究团队的出色解决方案。
用于细胞融合度的实时图像分析允许在样品中的多个点以及在样品之间进行快速融合度测量,而无需捕获和分析静态图像。
与每个 EVOS 仪器一样,在成像之前,叠加比例尺、网格线,或调整亮度、饱和度和伽马校正。
在获取之后,滚动浏览图库中的所有图片和视频,标记感兴趣的内容,或者轻松删除您不想要的任何内容。
强大的机载软件,内置图像处理工具。 用户友好的 EVOS M3000 界面可在透射光或荧光模式(左)下轻松捕获图像,同时还可通过图像库功能(右)帮助您探索保存的图像。
请联系您当地的代表了解 AMF3000 的供应情况。
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.