介绍
通过αβ-T细胞受体(TCR复合物)激活T细胞是 T细胞体外扩张 所必需的。使用单克隆抗 CD3 抗体和抗 CD28 抗体刺激 T 细胞,产生共刺激信号,与TCR共同实现抗原诱导的活化。如下所述,使用功能级抗体(无论是否具有生长因子)是一种更经济的 T 细胞扩增方法。用于 T 细胞扩增和活化的Human T-Activator CD3/CD28 也可用于活化和扩增人 T 细胞。PMA 或伴刀豆球蛋白 A 能在短时间内促进细胞表达转录因子和细胞因子,因此有利于流式细胞术分析和免疫检测。
材料
- 经无菌细胞培养处理的 6 孔板(例如 Nunc 经细胞培养处理的 6 孔板,货号:140675)
- 15 mL 锥形管(例如 Nunc 15 mL无菌 锥形离心管,货号:339650)
- 抗 CD3(例如功能级抗人 CD3(OKT3),货号:16-0037-81,或功能级抗小鼠 CD3 单克隆抗体(17A2),货号:16-0032-82)
- 抗 CD28 抗体(例如功能级抗人 CD28 单克隆抗体(CD28.2),货号:16-0289-81,或功能级 CD28 单克隆抗体(37.51),货号:16-0281-82)
- RPMI 1640 培养基(例如 BenchStable RPMI 1640 培养基,货号:A4192301 或 OpTmizer T 细胞扩增,货号:A3705001)
- 胎牛血清(例如 Gibco 胎牛血清,货号:26140087)
- 左旋谷氨酰胺(例如 200 mM 左旋谷氨酰胺,货号:25030149)
- 可选:青霉素-链霉素(例如 Gibco 青霉素-链霉素,货号:15140148)
- 磷酸盐缓冲液(例如 Gibco PBS (10X),pH 7.4,货号:70011044)
- 细胞刮刀(例如 Nunc 细胞刮刀,货号:179693)
步骤
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
补充方案 A:从全血中分离 PBMC
材料
- 磷酸盐缓冲液(例如 Gibco PBS (10X),pH 7.4,货号:70011044)
- 15 mL 或 50 mL 锥形管(例如 Nunc 15 mL 无菌锥形离心管,货号:339650)
- Ficoll-Paque® 密度分离培养基
- 流式染色缓冲液(例如 eBioscience 流式染色缓冲液,货号:00-4222-26)
步骤
|
|
|
|
|
|
|
|
注意:
如果细胞将用于培养,全程应采用无菌技术和使用不含叠氮化物的缓冲液。补充方案 B: 从淋巴组织中分离免疫细胞因子
材料
- 60 x 15 mm 细胞培养皿(例如 Nunc 皮氏细胞培养皿,货号:150340)
- 3 mL 塑料注射器或两个带毛玻璃的载玻片
- 细胞筛网(尼龙网)
- 15 mL 或 50 mL 锥形管(例如 Nunc 15 mL 无菌锥形离心管,货号:339650)
- 流式染色缓冲液(例如 eBioscience 流式染色缓冲液,货号:00-4222-26)
步骤
|
|
|
|
|
备注:
一般来说,机械性破坏淋巴组织足以制备单个细胞悬液。备注:
如果细胞将用于培养,全程应采用无菌技术和使用不含叠氮化物的缓冲液。仅供科研使用,不可用于诊断目的。