外显子组测序是替代您的研究中的全基因组测序的经济、快速方法,可用以确定基因编码区内的体细胞和生殖系基因变异,同时又不会遇到全基因组测序相关的其他费用支出和数据分析难题。
全外显子组测序
大多数导致蛋白功能变化的 DNA 序列变异位于外显子内,而外显子在整个基因组约占 1%。全外显子组测序专门靶向外显子区域,是确定罕见突变的简单有效方法,有助于发现新的生物标记物。
Ion Proton™ 测序仪具有所有台式新一代测序仪之中最快的运行速度和最低的价格,为癌症研究全外显子组测序提供了简单、可扩展的经济解决方案。与自动化制备模板的Ion Chef™ 系统 和用于数据分析的综合Ion Reporter™ 工作流程结合使用时,Ion Proton™ 是生物标记物发现应用的首选。
遗传性癌症研究
Ion AmpliSeq™ Exome RDY Kit 可简单、快速地富集外显子组,易于搭配寡核苷酸库使用,在干燥板上进行超高多重 PCR 外显子组富集。仅需不到 50 分钟的手动操作时间,即可构建外显子组文库,从而让研究人员可以快速测序基因组的关键外显子区域,从而在短短 2 天内从 DNA 获得变异结果。
肿瘤分析
Ion TargetSeq™ Exome Kit 可实现高靶向测序读段,无论处理存档 FFPE 样本和新鲜冷冻组织,均具有一致的覆盖度。这种易用的测序试剂盒最适于肿瘤样本、正常/肿瘤组合、以及原发性/转移性肿瘤组合样本的外显子组测序,多组织来源间的研究结果一致、可靠。
“相对于其他系统,该系统(Ion Ampliseq™ 外显子组解决方案)给予我们更高的自由度。我们可以同时进行不同规模的多个项目,可以一周只运行一份或至多 24 份样本,无需分批处理降低成本,即可在两天内获得结果。在处理迫切需要出结果的样本时,如临床研究样本,这一特性尤为重要。”Jeremy Stuart
Genomic Services 副总裁
Selah Genomics
Greenville, South Carolina, USA
产品视频
采用 Ion Proton™ 测序仪进行新一代 RNA 和外显子组测序,开展转化肿瘤学研究
Milan Radovich 博士
印第安纳大学外科系
Radovich 博士介绍他专门针对靶向 triple 阴性乳腺癌分子谱,采用 Ion Torrent™ 技术进行临床研究用全外显子组测序的经历。
时长:26:42
仅供研究使用。不可用于诊断操作。