Gibco PD-Express 服务利用 ambr 15 系统,可缩短克隆选择、综合培养基和补料开发以及工艺改进等各种应用的开发时间并降低成本。该自动化系统采用一次性微型生物反应器,与传统的搅拌罐生物反应器类似,可对更多的实验条件进行评估。
我们的工具和解决方案的部分示例包括:
ClonePix™ 技术
ClonePix 技术可在数小时内快速筛选数千个克隆细胞。该技术有助于缩短时间,并显著改善克隆选择。ClonePix 2 仪器可根据一系列参数(如大小、圆度和与邻近细胞的距离)或更具体的信息(如定量蛋白质分泌或特定蛋白质产量),自动对哺乳动物细胞集落进行成像、选择和挑取。该技术可用于对客户生成的多种细胞类型的多克隆或克隆细胞池进行选择性细胞筛选,或作为我们细胞系开发服务的一部分。
主要优点:
- 省去稀释法,有助于缩短克隆选择过程的时间并减少工作量
- 有助于避免易发生细胞交叉污染和用户错误的昂贵程序
- 有助于降低手动方法造成的污染风险
- 有助于提高克隆选择的准确性
- 获得单克隆性的机会更高
技术细节和工作流程:
- 将细胞分散到半固体基质中
- 让细胞生长成集落
- 用荧光标记的抗体捕获感兴趣的分泌性蛋白
- 成像、分析及挑取
ambr™ 技术
主要优点:
- 省去稀释法,有助于缩短克隆选择过程的时间并减少工作量
- 有助于避免易发生细胞交叉污染和用户错误的昂贵程序
- 有助于降低手动方法造成的污染风险
- 有助于提高克隆选择的准确性
- 获得单克隆性的机会更高
技术细节和工作流程:
- 将细胞分散到半固体基质中
- 让细胞生长成集落
- 用荧光标记的抗体捕获感兴趣的分泌性蛋白
- 成像、分析及挑取