单克隆抗体是通过将抗原注入到宿主动物体内启动机体免疫应答而产生的。因而制作单克隆抗体的大多数操作都是在体外将来自这些宿主的脾细胞与培养的恶性骨髓瘤细胞进行融合。将独特的细胞克隆分离出来,融合步骤中存活下来的细胞称为杂交瘤。杂交瘤因骨髓瘤特性而可以永生,且容易在培养物中繁殖。
查看所有的单克隆抗体
单克隆抗体的特点
一些杂交瘤克隆因带有B细胞特性而继续合成并分泌针对单表位的遗传学同源性抗体,称为单克隆抗体。单克隆抗体与免疫动物自身的天然免疫球蛋白同源,但单克隆抗体与血清纯化的多克隆抗体不同,单克隆抗体对单表位具有特异性,并且因由杂交瘤体外产生而可长期稳定供应。
我们提供的兔单克隆抗体其可用于多种应用,包括荧光免疫分析、免疫组织化学技术、流式细胞分析、免疫印迹和 ELISA。与单克隆抗体一样,鼠单克隆抗体只检测抗原的一个表位,因此特异性更高,高效与抗原结合,且实验重复性较多克隆抗体更稳定。
相较于其它动物模型(如小鼠和大鼠),兔免疫系统可对更广泛的抗原产生应答且其较大的脾脏可产生更多抗体,除了前述优势外,兔单克隆抗体的优势包括:
- 天然多样性
- 高亲和力和特异性
- 全新的表位识别
- 人源和鼠源靶标交叉反应性
- 易于人源化
特色抗体相关类别
Abfinity™重组兔单克隆抗体是先通过免疫动物然后将免疫原特异性抗体基因克隆到高水平表达载体中而得到的单克隆抗体。
查看我们种类丰富的抗体和蛋白质标记试剂盒,它们用于荧光染料和其他标记物(包括 Alexa Fluor™ 染料、Qdot™ 标记和生物素)的标记。
探索我们适用于各种抗体应用的产品,包括免疫印迹、免疫荧光成像、免疫沉淀、免疫分析、免疫组化等等。
为什么选择Invitrogen抗体?
Invitrogen抗体介绍
Invitrogen™ 提供超83,000种经严格验证的一抗二抗,反应种属超60种,覆盖蛋白质组中超过91%的靶点蛋白。
Invitrogen抗体覆盖50个研究领域,包括:癌症、干细胞、神经生物学、免疫学、表观遗传学。
Invitrogen抗体支持9大应用领域,包括:
Invitrogen抗体质量保障承诺
轻松选,放心购
只要您发现Invitrogen抗体在实验中的表现与网站或说明书的所述内容不符,请联系我们的技术服务团队。如经过技术认证,由于质量问题而无法获得预期结果,您即可享受免费退换货服务。
搜索特异性单克隆抗体
使用以下搜索工具查找感兴趣的抗体。然后,按照靶标或宿主物种、单克隆或多克隆抗体类型以及其他标准过滤结果。