从肝脏中分离出来的原代肝细胞是用于在体外评估代谢、药物相互作用、肝毒性和转运体活性的有效工具。
Gibco 肝细胞的存活率高,通常超过 80%,酶表达水平与体内类似,且经表征具有一期和二期药物代谢酶活性。可提供各种批次和多个大批次——非常适合可重复的长期和多地点研究。
从肝脏中分离出来的原代肝细胞是用于在体外评估代谢、药物相互作用、肝毒性和转运体活性的有效工具。
Gibco 肝细胞的存活率高,通常超过 80%,酶表达水平与体内类似,且经表征具有一期和二期药物代谢酶活性。可提供各种批次和多个大批次——非常适合可重复的长期和多地点研究。
我们经球体验证的肝细胞是现有冻存人细胞,能够在您自己的实验室中生成肝球状体。每瓶中至少包含 500 万个活细胞,足够 16 块 96 孔的肝球体培养板使用。
Gibco 人肝细胞是由我们经验丰富的肝细胞团队在实验室内分离的。我们的专业技术团队致力于满足您的所有 ADME 需求。
Gibco 动物肝细胞是由我们经验丰富的肝细胞团队在实验室内分离的。我们所有的高存活率动物肝细胞都经表征具有一期和二期药物代谢酶。我们提供多个物种(包括小鼠、大鼠、犬和猴)的肝细胞,可满足您所有的 ADME 需求。
使用正确的工具确保成功设置。无论您是刚开始培养细胞,需要一种专门设计的复苏培养基来提高冻存肝细胞的存活率和整体质量,需要一种丰富的洗涤培养基来减少膜渗漏和便于离心,准备用肝细胞铺板添加剂和 William’s E 培养基来展开您的细胞培养,还是为长期细胞培养输送添加细胞培养添加剂,我们都能为肝细胞培养的所有阶段提供一流的 Gibco 培养基。
我们的各种 Gibco 培养基和试剂为贴壁和悬浮肝细胞提供理想的环境。
细胞外基质提供更多与体内类似的形态和生理相关的环境,改善肝细胞生物学功能。我们提供多种用于 2D 和 3D 肝细胞培养的细胞外基质 (ECM),从 Geltrex 6 孔、24 孔或 96 孔预铺板胶原蛋白,到大鼠或牛 I 型胶原蛋白,以及 AlgiMatrix 试剂——一种便于使用且不含动物成分的生物支架,用于建立保真度更高的细胞模型,这些模型能够更准确地预测疾病状态和药物反应。
Gibco 人肝细胞是由我们经验丰富的肝细胞团队在实验室内分离的。我们的专业技术团队致力于满足您的所有 ADME 需求。
Gibco 动物肝细胞是由我们经验丰富的肝细胞团队在实验室内分离的。我们所有的高存活率动物肝细胞都经表征具有一期和二期药物代谢酶。我们提供多个物种(包括小鼠、大鼠、犬和猴)的肝细胞,可满足您所有的 ADME 需求。
使用正确的工具确保成功设置。无论您是刚开始培养细胞,需要一种专门设计的复苏培养基来提高冻存肝细胞的存活率和整体质量,需要一种丰富的洗涤培养基来减少膜渗漏和便于离心,准备用肝细胞铺板添加剂和 William’s E 培养基来展开您的细胞培养,还是为长期细胞培养输送添加细胞培养添加剂,我们都能为肝细胞培养的所有阶段提供一流的 Gibco 培养基。
我们的各种 Gibco 培养基和试剂为贴壁和悬浮肝细胞提供理想的环境。
细胞外基质提供更多与体内类似的形态和生理相关的环境,改善肝细胞生物学功能。我们提供多种用于 2D 和 3D 肝细胞培养的细胞外基质 (ECM),从 Geltrex 6 孔、24 孔或 96 孔预铺板胶原蛋白,到大鼠或牛 I 型胶原蛋白,以及 AlgiMatrix 试剂——一种便于使用且不含动物成分的生物支架,用于建立保真度更高的细胞模型,这些模型能够更准确地预测疾病状态和药物反应。
随着受生活方式影响的肝病的流行,例如非酒精性脂肪性肝炎 (NASH) 可发展为纤维化(组织的瘢痕化)而导致肝硬化或肝病,迫切需要开发新型药物疗法。了解我们的科学家如何使用新的 3D 技术和新的共培养方法建立更具生理相关性的模型。进一步了解我们最新的操作演示和下方展示的海报,完整列表详见我们的 ADME/Tox 资源中心。
查找与您的药物发现实验相关的提示、疑难解答帮助以及资源。
仅供科研使用,不可用于诊断目的。