高分辨率质谱可以让您看到以前无法看到的东西
Q Exactive UHMR 组合型四极杆 Orbitrap 质谱仪是赛默飞世尔科技的一款
质谱分析平台,在高 m/z 下显著提高灵敏度和质量分辨率,并具有 MS2 和伪 MS3 功能,为研究蛋白质复合物的结构和异质性创造了一个独特且强大的分析解决方案。Q Exactive UHMR 质谱仪具有进行非变性完整质量及自上而下分析的出色能力,可提供从未见过的结构细节,这是其他方法无法做到的,该质谱仪可用来更深入地了解蛋白质功能、疾病机制、潜在药物靶点和生物治疗化合物。可使用 Thermo Scientific 直接质谱分析技术模式来处理复杂情况,通过添加电荷检测功能深入了解复杂的大分子。
Q Exactive UHMR 组合型四极杆 Orbitrap 质谱仪的主要优势
清晰地解读复杂问题
为由于太复杂而无法整体测量的样品添加直接质谱分析技术模式,可通过电荷检测直接而准确地测定质量数。能精确确定大分子的微小变化,对蛋白质变体、生物治疗药物和下一代药物模式的鉴别和表征开启新见解。
可靠地分辨微小的质量差异 | 节省珍贵样品 | 对蛋白质复合物执行非变性自上而下的分析 | 表征完整的非变性质蛋白质组件,包括膜蛋白 |
---|---|---|---|
分析完整的兆道尔顿组件,分辨可揭示关键配体、修饰和相互作用的微小质量差异,以便更好地理解生物学过程。 | 将高 m/z 下的灵敏度提高了几个数量级,即使样品量非常少,也能进行高度可靠的测量。 | 进样平面四极杆和 HCD 反应池区域中高达 25k m/z 的超高质量四极杆选择和更高的裂解效率,允许进行非变性自上而下分析。 | 通过改变源内捕获能量,该仪器可以释放蛋白质亚基来进行自上而下的测序,或者通过温和的激活保留与多个配体结合的膜蛋白,以便进行完整复合物的分析。 |
源内捕获如何在超高分辨率谱图中发挥作用?
离子源内捕获轻柔地对非共价蛋白质复合物去溶剂化,高效去除去污剂胶束,用于分析完整膜蛋白和蛋白质复合物。如有需要,离子源内捕获可以将非共价蛋白质复合物解离为亚基,用于随后的自上而下的分析。
蛋白质-核酸组件
Q Exactive UHMR 质谱仪可对需要在超高质量数范围内具有高分辨率和进行非常高效传输的大分子量蛋白质-核酸组件进行非变性质谱分析。
蛋白质-核酸组件
Q Exactive UHMR 质谱仪可对需要在超高质量数范围内具有高分辨率和进行非常高效传输的大分子量蛋白质-核酸组件进行非变性质谱分析。
高分辨率质谱专题内容
案例研究
Oxford Mass Technologies (OMass) 专门研究非变性质谱平台,对生物制药行业中具有挑战性的蛋白质靶标进行多维分析。了解他们如何使用新技术进行先进的蛋白质表征。
博客
在该博客中,我们论述了 Q Exactive UHMR 仪器的发展,并重点介绍了同 Exactive EMR 仪器相比,Q Exactive UHMR 在推进蛋白质表征方面的改进。