符合欧盟关于使用
GC-MS/MS 检测和确认二噁英的新规定
Esteban Abad Holgado,科研人员以及二噁英分析实验室负责人,Consejo Superior de Investigaciones Cientificas (IDAEA-CSIC),西班牙
Cristian Cojocariu,GC 三重四极杆质谱资深专员,赛默飞世尔科技
与其他系统不同,TSQ 9610 GC-MS/MS系统使得实验室有机会选择同类最佳的 SRM 性能(即使对于高容量方法),并同时因提高分析稳健性而受益。
TSQ 9610 GC-MS/MS系统具有独特的优势,能够提供真正可扩展的性能,满足越来越具有挑战性的监管要求,同时提供有效易用的工具,以便为经验丰富的用户和新用户提供一致性的一流结果。
TSQ 9610 GC-MS/MS 系统可提供阿克级别的灵敏度和行业前列的选择反应监测 (SRM) 性能,在您运行样本时自始至终地满足所需检测限。根据您的灵敏度需求,选择耐用的 Thermo Scientific ExtractaBrite 离子源或超灵敏、超稳定的 Thermo Scientific 先进电子电离 (AEI) 离子源。
与之前的设计相比,XLXR 电子倍增检测器可将动态范围扩大两倍。扩展的动态范围功能使实验室能够在单次运行中结合多种方法(包括校准曲线开发),对低浓度和高浓度化合物进行分析。
TSQ 9610 GC-MS/MS 系统专为高处理量应用中的复杂基质样本分析而设计。 借助真空探针联锁装置 (VPI) 和 V-Lock 离子源插件的 NeverVent 技术,无需对质谱仪进行排气即可进行色谱柱更换和离子源清洁等计划性维护,从而延长正常运行的时间。NeverVent 技术适用于 Thermo Scientific ExtractaBrite 和 Thermo Scientific NeverVent 先进电子电离 (NV-AEI) 源。
快速部署仪器,缩短获得结果和产生收益的时间。正因如此,TSQ 9610 三重四极杆 GC-MS/MS 系统包含了一套综合性的自动化工具,为用户从其他平台过渡、开发方法和分析样本提供无缝衔接体验。此内置的智能性能可减少操作员的培训需求并缩短达到完整生产力的时间,快速获得投资回报。
充分提高样本处理量对按时得出结果至关重要。TSQ 9610 三重四极杆 GC-MS/MS 系统结合了以用户为中心的创新,可延长检修间隔,减少维护次数,允许方法整合以提高样本处理量并同时维持对高质量结果的确定性。
直观的 Thermo Scientific Chromeleon 色谱数据系统 (CDS) 支持定量分析工作流程,并且可以从 Thermo Scientific 分析应用的 Appslab 库 下载可随时使用的 Thermo Scientific eWorkflows,立即开始您的方法开发。 Thermo Scientific TraceFinder 软件 有助于在食品、环境和法医毒理学应用中对靶向和非靶向分析物进行简单、快速的分析。适用于分析食品中的二噁英,一整套 eWorkflow 可在任何实验室中轻松施行。
Esteban Abad Holgado,科研人员以及二噁英分析实验室负责人,Consejo Superior de Investigaciones Cientificas (IDAEA-CSIC),西班牙
Cristian Cojocariu,GC 三重四极杆质谱资深专员,赛默飞世尔科技
Paul Silcock,三重四极杆 GC-MS 市场营销经理,赛默飞世尔科技
Cristian Cojocariu,三重四极杆 GC-MS 资深应用专员,赛默飞世尔科技
Zareen Khan,研究助理,ICAR-National Research Centre for Grapes,National Referral Laboratory,印度浦那
Shidhar Jayaram Gawade 博士,GC/GC-MS 应用经理,Thermo Fisher Scientific, India Pvt, Ltd
David Steiniger,资深应用科学家,赛默飞世尔科技
Laszlo Hollosi,食品安全应用化学家,Thermo Fisher Scientific, GmbH
Esteban Abad Holgado,科研人员以及二噁英分析实验室负责人,Consejo Superior de Investigaciones Cientificas (IDAEA-CSIC),西班牙
Cristian Cojocariu,GC 三重四极杆质谱资深专员,赛默飞世尔科技
Paul Silcock,三重四极杆 GC-MS 市场营销经理,赛默飞世尔科技
Cristian Cojocariu,三重四极杆 GC-MS 资深应用专员,赛默飞世尔科技
Zareen Khan,研究助理,ICAR-National Research Centre for Grapes,National Referral Laboratory,印度浦那
Shidhar Jayaram Gawade 博士,GC/GC-MS 应用经理,Thermo Fisher Scientific, India Pvt, Ltd
NOW Foods 是一家用于食品检测的高通量实验室。氦气短缺正在影响其成本,并引发了延迟交货的担忧
我们新推出的 EXTREVA ASE 加速溶剂萃取仪提供了从样本提取到池内纯化和蒸发的无人值守式自动化样本制备工作流程。它是您 GC-MS 分析的理想合作伙伴。
* 必填字段