Applied Biosystems NGM 系列试剂盒能够提供优异的数据质量和耐用性,以及强大的识别能力,可以为欧洲跨境数据共享计划提供支持。NGM 试剂盒可以扩增 Applied Biosystems SGM Plus 试剂盒可扩增的所有位点以及经扩展欧洲标准集中的其他位点(SE33、D2S1338、D3S1358、D8S1179、D16S539、D18S51、D19S433、D21S11、FGA、TH01、vWA、D10S1248、D22S1045、D2S441、D1S1656、D12S391、釉原蛋白)。
NGM Detect PCR 扩增试剂盒具有优异的灵敏度,采用了6染料标记物配置,这种配置可以代替 NGM SElect PCR 扩增试剂盒的标记物配置。这种规格可尽量提高信息还原率,即使对于已降解的案件样本。NGM Detect 试剂盒具有7个 mini-STR,在 FAM 染料通道中 SE33 的优化位置为 <350 bp,快速循环时间为 <60 分钟,是 NGM SElect 试剂盒的出色配套产品,二者可实现双扩增策略,有助于产生较大的等位基因回收率。此外,NGM Detect 试剂盒包含一个额外的性别标记物(Y-插入缺失)和一个内部质量控制 (IQC) 系统。IQC 测定可提供阳性确认结果,即所有测定组分在特定分析中均按预期运行。该系统尤其适用于确认阴性结果的有效性,还可用于区分已降解样本和含有 PCR 抑制剂的样本。
NGM SElect PCR 扩增试剂盒利用了 PCR 扩增技术的重要进展,可以在一个简单的工作流程中为法医学和数据库样本提供高灵敏度并提高 STR 性能。NGM SElect Express 试剂盒利用了与 NGM SElect 试剂盒相同的引物序列,但采用了一种新的预混液,该预混液经过优化,能够对拭子和处理过/未处理的纸基质中的单源样本进行高质量、直接扩增,并提供快速 PCR 循环(<1 小时)。
NGM SElect Express 试剂盒与样本类型和采集设备的兼容性
| 基质类型 | ||
样本类型 | 处理过的试纸 | 未处理的试纸 | 拭子 |
血液 |
|
| 不适用 |
口腔 |
|
|
|
客户支持
如果您存在其他意见或问题,请 通过电子邮件联系我们的客服团队。
技术支持
如果您是当前客户并且需要技术支持,请通过电子邮件联系全球服务团队,或致电 1-888-821-4HID (4443) 联系我们。紧急求助请选择选项 #1。
For Research, Forensic, or Paternity Use Only. Not for use in diagnostic procedures.