集成式法医学 DNA 软件解决方案
法医学 DNA 工作流程需要进行许多复杂的步骤,包括复杂的分析、程序和决策。因此,许多实验室相当依赖其信息技术和软件系统来帮助对其进行指导,并有效地管理日常实验室操作。
赛默飞世尔科技针对法医学 DNA 实验室提供的集成式软件解决方案有助于优化和简化您的实验室操作,并让您对实验室生成的原始数据和最终分析结果的准确性和有效性充满信心。
我们为 DNA 实验室提供的优化解决方案,包括以下集成工具:
- 案件、主题和 图谱 管理
- 定量分析
- 片段分析
- 专家系统基因分型
- 亲本和父本分析
- 新一代测序分析
仪器、软件和实验室工作流程之间更紧密的集成有助于显著提高实验室的效率,并简化日常操作。如此一来,可将更多的时间和资源用于分析更多的案例,并提高实验室的整体效率。
法医学软件产品
HID 实时荧光定量 PCR 分析软件拥有特别设计的分析模板和直观、易于导航的用户界面,从而优化了 DNA 定量工作流程。
该系统能助力定义理想的下游应用,并通过执行稀释、标准化和 PCR 反应设置的自动计算来加快 STR 分析的速度。此外,该系统还具有自定义报告功能,便于用户根据实验室具体要求定制信息和报告。 了解更多信息 ›
GeneMapper ID-X 是一个自动基因分型软件系统,用于快速、自信地进行片段分析和基因分型图谱生成。Genemapper ID-X 软件提供了一套数据分析和样本审查工具,有助于优化尺寸调整、等位基因识别、混合物分析和统计计算。
该软件提供了综合性质量价值体系,可以对其进行优化和验证以便应用于专家系统和传统数据分析的工作流程中。V1.4 已经过优化,可与新一代6-染料 STR 化学试剂(如 GlobalFiler 和 Y-Plus STR PCR 扩增试剂盒)兼容,也可用于 Windows® 7 操作系统平台。 了解更多信息 ›
Converge 软件为短串联重复序列(STR)标志物的新一代测序(NGS)分析、STR 图谱的 CE 与 NGS 比对、亲本和父本测试以及案例管理提供了优化解决方案。
该系统具有高度可配置性,可用于特定的实验室工作流程(不仅适用于分析参数,还适用于根据实验室的标准操作规程(SOP)来整合数据字段),旨在提高法医实验室和亲缘关系 DNA 检测实验室的工作效率。
法医实验室还可以使用 Converge 软件内置的服务导向结构集成点与现有的实验室信息管理系统(LIMS)进行整合。 了解更多信息 ›
HID 专业服务通过与 Thermo Fisher 建立合作伙伴关系,使亲缘关系测试实验室能够克服关键的实施性困难:Thermo Fisher 在久经考验的人类身份鉴定解决方案领域处于业界当先地位。
可提供专业服务以支持:
- 新实验室的建设、实施和验证
- 仪器与软件的集成
- 新方案的验证和测试
- 工作流程、软件和 DNA 理论培训与教育服务 了解更多信息 ›
法医学软件社区
法医学软件社区鼓励并支持针对本行业新出现的需求、挑战和趋势进行信息共享。
在这个社区中,用户可以:
- 分享想法、方案和技术
- 评论新技术和新产品
- 讨论新出现的趋势、主题和方法
- 提出有趣的案例
- 寻求帮助或协助