适用于 PEDv 检测的定制试剂:按照我们的标准生产,为满足您的需求而设计
Applied Biosystems 动物健康产品组合一直处于经济动物检测诊断最新进展的前沿,为全球的兽医检测实验室提供领先的现代诊断工具。
为了持续开发新一代分子检测工具,我们创新推出了用于猪流行性腹泻病毒(PEDv)检测的引物和探针,这些试剂均在 ISO 9001 质量管理体系条件下进行生产,使您对我们的 PEDv 试剂的供应和品质充满信心。
对动物进行定期检测有助于及早检测出 PEDv 感染,从而帮助防止疫病的爆发以及经济损失。
猪流行性腹泻病毒(PEDv)主要在欧洲国家和中国流行,2013 年 4 月首次在美国被诊断出。该疾病仅见于猪,是由与引起猪传染性胃肠炎(TGE)的病毒类似的冠状病毒引起的。
该病毒会破坏动物的肠道绒毛,可导致急性腹泻在各个生长阶段猪群中的迅速传播。对于易感群体,这种急性腹泻可感染几乎 100% 的母猪,并可导致以下两种临床情况:PED I 型主要感染生长育肥猪,而PED II 型可感染各个生长阶段的猪只。腹泻可持续达14天,并可能造成哺乳仔猪 60–100% 的死亡。
由于 PEDv 的高度传染性并可导致猪只的大量死亡及生产损失,该疾病可造成重大的经济损失。此外,治疗和生物安全成本也可带来进一步的经济损失。更高的猪肉制品价格也终究会给消费者带来经济影响。
丰富的 DNA/RNA 方面的经验、生物信息学能力以及 ISO 9001 质量管理体系生产条件,使您对 PEDv 试剂的稳定性和品质充满信心。
我们的定制 PEDv 试剂易于使用,并且通过 Xeno ™ RNA 内部阳性对照能够监测核酸分离效果和 PCR 抑制情况。
一些自建反应体系的动物健康实验室也在使用我们的试剂,该试剂提供了快速、高性价比的靶标序列扩增方法。
- 纯化 DNA 和 RNA ,并有效去除 PCR 抑制剂。
- 经优化的方案,有助于避免交叉污染
- 易于使用
- 适用于多种样品类型
- 可在35分钟内处理96份样品
- 快速、高性价比的目标序列扩增方法
- 在 ISO 9001 质量管理体系条件下生产的优质试剂,使您对产品供应和品质充满信心
- 在 DNA/RNA 领域深耕20余年,具有丰富的生物信息学能力和经验
- 96 孔规格、高速热循环,通常可在不到30分钟内获得高质量结果
- 实现稳定的高分辨率熔解分析
我们的愿景是提供综合性的解决方案,以求比以前更加快速和准确地诊断经济动物的健康问题——从而改善动物健康并提高生产力。如需了解有关 PEDv 定制试剂的更多信息,请下载我们的产品宣传页。
For Veterinary Use Only. For In Vitro Use Only. Regulatory requirements vary by country; products may not be available in your geographic area.