在奶牛场发现的许多传染性疾病对生产和盈利都有负面影响。动物可能出现临床症状并且需要兽医护理,有些可能会死亡,但许多感染的动物不会出现明显的临床体征。这些动物可能会出现产奶量降低或体重下降,并且通常对盈利产出具有显著的影响。正确识别和监控奶牛的疾病是防止这些情况产生不利后果的重要步骤。大多数疾病都可以很容易检测出来,一旦查明原因,就可以制定控制、根除或预防的计划。
ELISA 和实时荧光定量 PCR 检测可提供有关感染的有用信息。在疾病进展的正确时间采用 ELISA 检测(用于抗体检测)和实时荧光定量 PCR 检测(用于病原体检测)相结合的方法,可以让兽医和养殖场更全面地了解感染情况。这有助于他们更早地检测到疾病、更快地做出管理决策,以控制疾病传播,最终节省开支。
了解赛默飞世尔科技提供的帮助您诊断奶牛常见病的一系列诊断检测:
牛病毒性腹泻 (BVD) 在许多养牛的国家流行,并对奶业造成了巨大的经济损失。各年龄段的牛均易感染 BVD,明显的临床疾病大多发现于 6 个月至 2 岁龄。
BVD 病毒可穿过感染的妊娠母牛的胎盘,导致因流产、死产或新生犊牛死亡而产生的繁殖损失。母牛在妊娠期第 30 天至 150 天感染时,存活下来的犊牛将持续感染 (PI) 病毒。PI 牛是病毒传播的主要来源,会在分泌物和排泄物中散播大量病毒。因此,大多数根除和控制计划均侧重于净化 PI 动物并防控 BVD 病毒传播给群体内健康的牛。
我们的 VetMAX BVDV 检测试剂盒是一种快速且易于使用的基于 PCR 的检测解决方案,能够检测 BVDV 持续感染 (PI) 牛,具有出色的特异性、灵敏度和重现性。
在已发现的 100 多种支原体属的病原体中,牛支原体尤其对牛具有致病性,在幼龄动物中导致呼吸系统疾病和关节炎,在成年动物中导致乳腺炎。对于这种高度传染性的病原体,抗生素治疗的效果并不好。在美国,每年牛支原体感染引起的经济损失约为 1.4 亿美元。而在欧洲*,已报告的损失甚至更高——约为 1.44 亿欧元至 1.92 亿欧元。
全球范围内的养牛行业均有报告牛支原体感染,但由于诊断困难,该病原体的患病率通常被低估。传统的细菌培养方法费时费力,需要特定的培养基和较长的培养时间。
我们的即用型 PCR 试剂盒可轻松快速地检测牛奶、保鲜牛奶、器官/组织、支气管肺泡灌洗液 (BAL) 和滑液样品中的该病原体。
* Nicholas RA, Ayling RD (2003) 牛支原体:疾病、诊断和防控.Res Vet Sci 74(2):105–112.
牛的呼吸系统疾病在全球的奶业中造成了重大的经济损失。相应的成本包括直接治疗成本和间接成本,如与犊牛生长迟缓和首次产犊延迟相关的成本。病原体(包括细菌病原体和病毒病原体)感染宿主会引起牛呼吸系统疾病 (BRD) 综合征。根据个体的不同情况,BRD 导致的死亡会在症状出现后的 24 至 36 小时内发生,或感染可能变为慢性,从而导致广泛且永久的肺部损伤,且无法治愈。动物可能会存活下来,但生产性能会受到影响。因此,早期发现和治疗呼吸系统疾病非常重要。
许多病原体会导致犊牛的呼吸系统疾病。常见的细菌类病原体包括多杀巴斯德杆菌、溶血性曼氏杆菌、睡眠嗜组织菌和支原体。病毒类病原体包括副流感病毒、牛病毒性腹泻病毒 (BVDV) 和牛呼吸合胞体病毒 (BRSV)。
病原体 | ELISA | 实时荧光定量 PCR |
牛呼吸合胞体病毒 (BRSV) | ||
家畜流行性出血热病毒 (EHDV) |
| |
睡眠嗜组织菌 |
| |
溶血性曼氏杆菌 |
| |
无乳支原体 |
| |
牛支原体 |
| |
3 型副流感病毒 (PI3) |
| |
多杀巴斯德杆菌 |
|
在一份样品中可同时检测 7 种呼吸综合征相关病原体(冠状病毒、睡眠嗜组织菌、牛支原体、溶血性曼氏杆菌、多杀巴斯德杆菌、PI3、呼吸合胞体病毒),提供了一种简单快速的方法来诊断牛的呼吸系统传染病。
仅供科研使用,不可用于诊断目的。