口蹄疫(FMD)是一种高度传染的病毒性疾病,可感染所有的偶蹄动物,并且在全球广泛传播。
FMD 病毒是微核糖核酸病毒科口蹄疫病毒属的一种病毒。FMD 病毒有七种血清型:O 型、A 型、C 型、SAT 1 型、SAT 2 型、SAT 3 型和亚洲 1 型。感染任何一种血清型都不会对其他血清型产生免疫能力。
发生口蹄疫(FMD)会导致牲畜扑杀和受感染地区肉类出口的限制,从而对畜牧业造成严重的经济影响。家畜,如牛、猪、绵羊、山羊易受 FMD 感染。
PrioCHECK FMDV 检测—值得信赖的解决方案
快速且简单的检测程序
- 总检测时间(包括洗涤和制备)不到150分钟
高灵敏度和特异性
- 极佳的灵敏度和特异性
稳定可靠
- 检测组合包括:FMDV O 型(主要流行的血清型)、FMDV A 型、FMDV 亚洲 1 型和 FMDV 非结构蛋白(DIVA检测),以及所有七种血清型的 FMD 疫苗批量生产过程控制和 qPCR 检测试剂
- 与 DVI(丹麦兽医研究所)和 CVI(中央兽医研究所,荷兰)等顶级机构合作开发
- 已在全球20多个国家参考实验室使用
- 获联合国粮食及农业组织(FAO)和世界动物卫生组织(OIE)认可,用于确认发生 FMD 疫情后的地区的无疫情况(恢复阶段)
PrioCHECK FMDV 非结构蛋白(NS)和血清型特异性抗体 ELISA 试剂盒提供了一种综合的工具,可在发生疫情后和正常监测期间进行完全交叉的检查,以找到残留的 FMD 病毒。
阳性动物鉴别
PrioCHECK 抗体 ELISA 试剂盒可用于鉴别畜群中的阳性动物和监测畜群状态。
降低重新引入疫病的风险
可在入群之前对所进口的动物进行检测,从而极大程度降低将 FMD 引入该地区的风险。可采用类似方法检测从疫区进口的肉类。
PrioCHECK FMDV 非结构蛋白抗体 ELISA 试剂盒
PrioCHECK FMDV 非结构蛋白抗体 ELISA 试剂盒 可以检测病毒高度保守的非结构蛋白的 3ABC 抗原的抗体。该方法是监控 FMD 病毒所有血清型的独特工具,可用于区分接种了疫苗的动物和未接种的动物。
- 筛查偶蹄类的经济动物,如牛、猪、山羊和绵羊
- 用于监测和筛查
- 适合所有疫苗接种策略(DIVA 检测)
- 在欧盟资助的项目*中,被评为最佳的 FMD 非结构蛋白抗体 ELISA 试剂盒
- 被全球20多个国家参考实验室(NRL)选择作为检测方案
- 可选择短时孵育(2小时)或长时孵育(16–18小时)
查看产品宣传页 ›
* 2006 年 10 月 17-20 日在塞浦路斯帕福斯召开的2006年 欧洲口蹄疫控制委员会研究小组会议。(PDF)
PrioCHECK FMDV 血清型特异性(O 型、A 型和亚洲 1 型)抗体 ELISA 试剂盒
PrioCHECK FMDV O 型、PrioCHECK FMDV A 型和 PrioCHECK FMDV 亚洲 1 型 试剂盒是适用于识别特定病毒血清型的阻断 ELISA 试剂盒,可用于在疫情爆发的情况下进行筛查和确认。
- 筛查偶蹄类的经济动物,如牛、猪、山羊和绵羊
- 商品化血清型特异性 ELISA 的独特组合
- 用于监测和筛查未接种疫苗的畜群
- O 型 ELISA 成功应用于蒙古、英国、韩国和中国疫情爆发期间
- 被全球20多个国家参考实验室(NRL)选择作为检测方案
PrioCHECK FMD IPC 3ABC 试剂盒适用于疫苗检测
PrioCHECK FMD IPC 3ABC 试剂盒是一种快速、高灵敏度和高性价比的工具,可用于测定 FMDV 疫苗的纯度。该方法是一种用于过程控制(IPC)、过滤辅助的化学发光免疫测定法(FAL-ELISA),用于检测和定量分析疫苗抗原批次的 3ABC 蛋白,适用于各种成分含量的疫苗。
- 确保 DIVA 检测应用所需的疫苗具有高纯度(不含 3ABC 抗原)
- 可定量低至 ng 级的 3ABC 含量
- 易于使用的平台
- 降低成本,并可以替代体内检测
相关资源
相关支持
For Veterinary Use Only. For In Vitro Use Only. Regulatory requirements vary by country; products may not be available in your geographic area.