能够可靠地进行符合法规的诊断开发和检测
Applied Biosystems TaqPath 预混液具有卓越的质量和出色的性能,并且符合法规要求,即使在较严苛的应用中也能实现可靠、高效的检测。我们在实时荧光定量 PCR 领域拥有超过15年的技术领先优势,致力于为临床实验室提供值得信赖的多功能创新工具,用于分子诊断开发和检测。
想要评估我们性能卓越的预混液?
TaqPath qPCR 产品
TaqPath qPCR 预混液已经过验证,在许多测定和应用的绝对 Ct 一致性和动态范围方面都能提供出色的批次间重现性。这些通用试剂在 ISO 13485 认证工厂中生产,并采用了一系列控制措施,包括变更控制、文档控制和采购控制。此外,每个批次在放行前都经过质量控制检测。TaqPath qPCR 预混液能够实现出色的性能、更高的重现性和可追溯性。
可靠性
Applied Biosystems TaqPath qPCR 预混液与标准和快速循环模式皆可兼容,它经过专门设计,具有更高的稳定性,可使您的预组装反应在室温下保持24小时以上而不影响性能。此外,已使用内源性和外源性对照品对此产品的双通路检测性能进行了严格验证,并且每个生产批次都经过双通路检测性能测试。
高性能
通过广泛对比此制剂与其他领先供应商的标准和快速型预混液,可以发现 TaqPath qPCR 和 RT-qPCR 预混液能够提供出色的灵敏度、准确性、动态范围和特异性。
TaqPath 一步法多通路预混液
TaqPath 一步法多通路预混液与多通路反应兼容,使用它可以同时运行额外的外源性或内源性对照品或靶标,以进行质量控制或提高效率。NO ROX 预混液和含有 Mustang Purple™ 惰性参比染料的预混液均可与使用 FAM、VIC、ABY 和 JUN 染料以及 QSY 淬灭剂的 TaqMan* 探针配合使用,从而在单次反应中检测四种靶标。
TaqPath Bactopure 微生物检测预混液
Applied Biosystems TaqPath BactoPure 微生物检测预混液经过优化,即使存在抑制剂,也可对纯化样本和粗裂解液进行低水平微生物 DNA 检测。
- 对细菌、真菌、哺乳动物和病毒 DNA 以及抗生素抗性标记物进行一致的低水平检测
- 动态范围宽*(多达8个对数级),能够对低浓度和高浓度样本进行准确检测
- 针对多通路检测进行了优化——提供两种配方(一种含有 ROX 惰性参比染料,另一种则不含),每次反应可检测1到4种靶标
TaqPath ProAmp 预混液和 TaqPath ProAmp 多通路预混液
Applied Biosystems TaqPath ProAmp 预混液设计为高性能、高通量基因分型和拷贝数变异 (CNV) 预混液,甚至可以处理含抑制剂的样本。它们能够在一次反应中检测多达4种靶标,具有较高的特异性,而且具有基因分型和拷贝数变异测定重现性。它们具有广泛的动态范围,与多通路检测应用兼容**,可耐受从人或动物来源制备的临床样本(口腔拭子、血液和卡片穿孔)中常见的抑制剂。此外,所有 TaqPath ProAmp 预混液在 PCR 前还可保持72小时的机载稳定性,可用于自动化工作流程。
用于 RNA 和病毒检测的 TaqPath 一步法 RT-qPCR 预混液
TaqPath 一步法 RT-qPCR 预混液为 4X 制剂,设计用于一步处理 RNA 和 DNA 靶标,适合病原体检测或一步法基因表达工作流程。提供含有 ROX 惰性参比染料的版本,以及专为多通路检测设计并使用 Mustang Purple 惰性参比染料配制或不含 ROX 染料的版本。
用于 DNA 检测的 TaqPath qPCR 预混液 (CG)
Applied Biosystems TaqPath qPCR 预混液 (CG) 是一种设计用于基因表达和 miRNA 分析的 2X 制剂,其经优化的缓冲液中包含热稳定快速 DNA 聚合酶和 dNTP,因此具有较佳的耐用性和可重现性。
易用性
这些制剂将热稳定 MMLV 逆转录酶、dNTP、快速 DNA 聚合酶结合到一支试管中,因此您只需要添加样本、靶标特异性引物和探针。
灵敏度
TaqPath 一步法 RT-qPCR 预混液经过优化,能够耐受临床样本中常见的抑制剂,具有出色的灵敏度、特异性和动态范围以及多通路检测兼容性,是您具有挑战性的应用的理想解决方案。
应用
Applied Biosystems TaqPath 通用试剂适合在分子诊断开发和检测中使用。这些实时荧光定量 PCR 预混液按严谨工艺生产,品质出众,性能卓越,即使在较严苛的应用中也能实现可靠的检测:
- 病毒/病原体检测
- DNA 微生物检测
- MicroRNA (miRNA)
- 拷贝数变异 (CNV)
- 基因表达
- 基因分型
提供各种配方,支持使用单通路或多通路规格的 5'-核酸酶测定进行 qPCR 和一步法 RT-qPCR。每种试剂都在 USDA 注册为1类医疗器械,标有“供实验室使用”,并进行了功能性试验,以帮助确保批次间重现性、Ct 一致性和较宽的线性动态范围。
TaqPath qPCR 和 RT-qPCR 预混液能够实现出色的性能、更高的重现性和可追溯性。
TaqPath qPCR 产品
TaqPath qPCR 预混液已经过验证,在许多测定和应用的绝对 Ct 一致性和动态范围方面都能提供出色的批次间重现性。这些通用试剂在 ISO 13485 认证工厂中生产,并采用了一系列控制措施,包括变更控制、文档控制和采购控制。此外,每个批次在放行前都经过质量控制检测。TaqPath qPCR 预混液能够实现出色的性能、更高的重现性和可追溯性。
可靠性
Applied Biosystems TaqPath qPCR 预混液与标准和快速循环模式皆可兼容,它经过专门设计,具有更高的稳定性,可使您的预组装反应在室温下保持24小时以上而不影响性能。此外,已使用内源性和外源性对照品对此产品的双通路检测性能进行了严格验证,并且每个生产批次都经过双通路检测性能测试。
高性能
通过广泛对比此制剂与其他领先供应商的标准和快速型预混液,可以发现 TaqPath qPCR 和 RT-qPCR 预混液能够提供出色的灵敏度、准确性、动态范围和特异性。
TaqPath 一步法多通路预混液
TaqPath 一步法多通路预混液与多通路反应兼容,使用它可以同时运行额外的外源性或内源性对照品或靶标,以进行质量控制或提高效率。NO ROX 预混液和含有 Mustang Purple™ 惰性参比染料的预混液均可与使用 FAM、VIC、ABY 和 JUN 染料以及 QSY 淬灭剂的 TaqMan* 探针配合使用,从而在单次反应中检测四种靶标。
TaqPath Bactopure 微生物检测预混液
Applied Biosystems TaqPath BactoPure 微生物检测预混液经过优化,即使存在抑制剂,也可对纯化样本和粗裂解液进行低水平微生物 DNA 检测。
- 对细菌、真菌、哺乳动物和病毒 DNA 以及抗生素抗性标记物进行一致的低水平检测
- 动态范围宽*(多达8个对数级),能够对低浓度和高浓度样本进行准确检测
- 针对多通路检测进行了优化——提供两种配方(一种含有 ROX 惰性参比染料,另一种则不含),每次反应可检测1到4种靶标
TaqPath ProAmp 预混液和 TaqPath ProAmp 多通路预混液
Applied Biosystems TaqPath ProAmp 预混液设计为高性能、高通量基因分型和拷贝数变异 (CNV) 预混液,甚至可以处理含抑制剂的样本。它们能够在一次反应中检测多达4种靶标,具有较高的特异性,而且具有基因分型和拷贝数变异测定重现性。它们具有广泛的动态范围,与多通路检测应用兼容**,可耐受从人或动物来源制备的临床样本(口腔拭子、血液和卡片穿孔)中常见的抑制剂。此外,所有 TaqPath ProAmp 预混液在 PCR 前还可保持72小时的机载稳定性,可用于自动化工作流程。
用于 RNA 和病毒检测的 TaqPath 一步法 RT-qPCR 预混液
TaqPath 一步法 RT-qPCR 预混液为 4X 制剂,设计用于一步处理 RNA 和 DNA 靶标,适合病原体检测或一步法基因表达工作流程。提供含有 ROX 惰性参比染料的版本,以及专为多通路检测设计并使用 Mustang Purple 惰性参比染料配制或不含 ROX 染料的版本。
用于 DNA 检测的 TaqPath qPCR 预混液 (CG)
Applied Biosystems TaqPath qPCR 预混液 (CG) 是一种设计用于基因表达和 miRNA 分析的 2X 制剂,其经优化的缓冲液中包含热稳定快速 DNA 聚合酶和 dNTP,因此具有较佳的耐用性和可重现性。
易用性
这些制剂将热稳定 MMLV 逆转录酶、dNTP、快速 DNA 聚合酶结合到一支试管中,因此您只需要添加样本、靶标特异性引物和探针。
灵敏度
TaqPath 一步法 RT-qPCR 预混液经过优化,能够耐受临床样本中常见的抑制剂,具有出色的灵敏度、特异性和动态范围以及多通路检测兼容性,是您具有挑战性的应用的理想解决方案。
应用
Applied Biosystems TaqPath 通用试剂适合在分子诊断开发和检测中使用。这些实时荧光定量 PCR 预混液按严谨工艺生产,品质出众,性能卓越,即使在较严苛的应用中也能实现可靠的检测:
- 病毒/病原体检测
- DNA 微生物检测
- MicroRNA (miRNA)
- 拷贝数变异 (CNV)
- 基因表达
- 基因分型
提供各种配方,支持使用单通路或多通路规格的 5'-核酸酶测定进行 qPCR 和一步法 RT-qPCR。每种试剂都在 USDA 注册为1类医疗器械,标有“供实验室使用”,并进行了功能性试验,以帮助确保批次间重现性、Ct 一致性和较宽的线性动态范围。
TaqPath qPCR 和 RT-qPCR 预混液能够实现出色的性能、更高的重现性和可追溯性。