验证研究表明,使用 Sensititre 药敏板和 Oxoid 纸片进行的 AST 试验非常符合 EUCAST 和 CLSI 标准。SWIN 软件的输出显示使用 Sensititre MIC 药敏板和仪器时,客户可以预期获得的指导和报告类型。
其他验证研究。EUCAST 开发实验室 (EDL) 评估了17家生产商生产的21种用于纸片扩散 AST 试验的商用水解酪蛋白 (MH) 脱水琼脂制剂。Oxoid MH 琼脂是六种制剂之一,它“表现出优异性能,≥99% 的区域直径读数在 QC 范围内,≥70% 在靶标 ±1 mm 范围内。”在该研究中,EDL 指出“之所以使用 Oxoid(赛默飞世尔科技)的纸片,是因为其在上一项纸片评估研究中表现出准确且可重现的性能”,如上面的引文所述。
Åhman J, Matuschek E, Kahlmeter G. EUCAST evaluation of 21 brands of Mueller–Hinton dehydrated media for disc diffusion testing.Clin Microbiol Infect.2020; 26: 1412.e1-1412.e5.全文
其他验证研究。来自法国和瑞士的研究人员在三种商业化肉汤微量稀释系统上对185种革兰氏阴性临床分离菌进行了粘菌素药敏试验。他们得出的结论是,“Sensititre 系统是市售最可靠的 BMD 鉴定板条,分类一致性达 97.8%。”
Jayol A, Nordmann P, André C, Poirel L, Dubois V. Evaluation of three broth microdilution systems to determine colistin susceptibility of Gram-negative bacilli.J Antimicrob Chemother.2018; 73: 1272-1278.PubMed
[1] Humphries RM, Ambler J, Mitchell SL, et al.CLSI Methods Development and Standardization Working Group best practices for evaluation of antimicrobial susceptibility tests.J Clin Microbiol.2018; 56: e01934-17.PubMed
使用 Sensititre 系统时,数据直接出现在屏幕上。SWIN 软件根据您选择的监管机构设置的断点将每个孔中的微生物生长判读为易感(S,绿色)、耐抗(R,红色)或中间(I,黄色)。临床医生可以根据其临床判断选择改变软件判读。
SWIN 软件的临床报告包含的 MIC 值和判读基于用户在设置时选择的 CLSI 或 EUCAST 断点。专家系统的意见反映 CLSI 或 EUCAST 建议,对单个结果至关重要。
当您在 Sensititre 药敏板上运行质量控制 (QC) 试验时,SWIN 软件会输出每种抗菌剂和 QC 菌株的完整 MIC 结果,及其可接受的监管标准。报告还包括五种不同试验要素的通过或失败等级。
监管状态因产品和地区而异。请查阅单独的产品页面。