穩健的 ICP-OES 系統
我們穩健的 ICP-OES 系統提供了簡易使用的軟體,並提供了遠優於單元素 AAS 和多元素微波等離子體技術的多元素偵測技術。它們非常適合具有低樣本處理量需求的實驗室,以及技術新手,或需要簡單解決方案進行多元素分析的使用者。
我們穩健的 ICP-OES 系統提供了簡易使用的軟體,並提供了遠優於單元素 AAS 和多元素微波等離子體技術的多元素偵測技術。它們非常適合具有低樣本處理量需求的實驗室,以及技術新手,或需要簡單解決方案進行多元素分析的使用者。
利用靈敏的多元素偵測功能分析高基質微量元素樣本,以達到您的資料需求。這些儀器包含 iFR 分析模式 (可一次測量整個波長范圍) 及 eUV 分析模式 (以更高的靈敏度測量光譜的 UV 區域)。
iCAP PRO ICP-OES | iCAP PRO X ICP-OES | iCAP PRO XP ICP-OES | iCAP PRO XPS ICP-OES | ||
---|---|---|---|---|---|
等離子體檢視 | 垂直徑向或垂直雙向 | ||||
開始時間 | 1 小時 (自關機起) | 15 分鐘 (自待機起) | 5 分鐘 (自待機起) | ||
波長範圍 | iFR 模式 167.021 nm - 852.145 nm | iFR 模式 167.021 nm - 852.145 nm eUV 模式 167.021 nm - 240.063 nm | |||
解析度 @ 200nm | 0.007 | ||||
測量模式 | iFR | iFR 與 eUV | |||
相機技術 | CID821 | ||||
全光譜擷取 | 是 | ||||
RF 來源徑向 | 1150 W | 750、1150 或 1350 W | 750 至 1600 W | ||
RF 來源雙向 | 1150 W | 750、1150 或 1350 W | 750 至 1600 W | ||
氣體流量控制 | 最佳化 MFC | 可變 MFC | |||
等離子氣體 | 固定於 12.5 L/min | 固定於, 最佳化於 8.5、12.5 或 14.5 L/min | 0 至 20 L/min | ||
輔助氣體 | 固定於 0.5 L/min | 可選擇 0.5、1 或 1.5 L/min | 0 至 2 L/min | ||
霧化氣體 | 0.3 至 0.8 L/min | 0 至 1.5 L/min | 0.0 至 1.5 L/min | ||
補充氣體 | — | 0 至 0.25 L/min |
* 必填欄位