使用三段四極桿 LC-MS 質譜儀系統進行自信的定量分析
從解決分子和基質的複雜性,到確保簡單操作並滿足法規要求 — 當今標的定量分析所面臨之挑戰不僅僅是測量目標分析物的濃度。使用我們的新型液相層析質譜 (LC/MS) 工作流程解決方案,以穩健、靈敏、具再現性且可靠的標的定量方法,對您的數據品質建立最大信心。我們的 TSQ 三段四極桿 MS 質譜儀系統還具有三年出廠保證,讓您更加安心。
三段四極桿 LC-MS 質譜儀系統產品比較
不同的應用程序需要不同級別的系統靈敏度、解析度和速度。在此表中,我們比較了不同的 TSQ 三段四極桿質譜儀系統,以展示哪種系統最能符合您實驗室的需求。有關這些系統的更多訊息,請點擊我們的 智能筆記:轉換至自信的定量 – 尋求更美好的未來
Triple Quad 產品比較 | Fortis | Endura | Quantis | Altis | |
靈敏度 | +++ | +++ | ++++ | +++++ | |
解析度 | ++ | ++ | ++ | +++ | |
掃描速度 | ++++ | +++ | ++++ | ++++ | |
跨多重基質的應用 | |||||
蛋白質體的標的定量 | 否 | 是 | 是 | 是 | |
胜肽和蛋白質定量 (生物製藥) | 否 | 是 | 是 | 是 | |
小分子定量 (製藥、臨床研究) | 是 | 是 | 是 | 是 | |
小分子混合物定量 (環境安全、食品安全、法醫毒理學、製藥) | 是 | 是 | 是 | 是 | |
微量雜質的分析和標的定量 (雜質定量) | 是 | 是 | 是 | 是 | |
各種組學的標的定量 (代謝體學、脂質體學) | 是 | 是 | 是 | 是 | |
關鍵功能 | |||||
用於可靠識別的 MRM | 是 | 是 | 是 | 是 | |
多源相容性 | 是 | 是 | 是 | 是 | |
高解析度 SRM:提高複雜基質中分析物或多重分析物的選擇性和靈敏度 | ++ | ++ | ++ | +++ | |
分段四極桿可提高離子效率 | 是 | 否 | 是 | 是 | |
中性離子檔桿可增強穩健性 | 是 | 是 | 是 | 是 | |
增加探測器中的代納電極,以延長使用壽命並改善線性動態範圍 | 是 | 否 | 是 | 是 | |
APCI 與 HESI 源相容 | 是 | 否 | 是 | 是 | |
極性轉換:穩定快速轉換,可對每種分子類型進行更快的定量分析 | + | + | + | + | |
遠端系統監控 | 是 | 是 | 是 | 是 | |
協助 21 CFR Part 11 合規 (適當的軟體) | 是。含 LCQUAN™ 軟體 | 是。含 LCQUAN™ 軟體 | 是。含 LCQUAN™ 軟體 | 是。含 LCQUAN™ 軟體 | |
儀器 IQ/OQ 輔助 | 是 | 是 | 是 | 是 | |
Thermo Fisher 雲端:隨時隨地存取、處理和檢閱數據 | 否 | 是 | 是 | 是 | |
Wi-Fi 連線:存取您的數據,遠端確認您的分析表現 | 是 | 是 | 是 | 是 | |
大小 | 27x30x33 (吋) | 27x30x33 (吋) | 27x30x33 (吋) | 27x30x33 (吋) | |
IVD 平台 | 否 | 提供於特定國家 | 否 | 否 | |
相容的分離技術 | UltiMate、Vanquish、Multiplexing、Capillary LC、其他供應商 | UltiMate、Vanquish、其他供應商、IC、Multiplexing、Capillary LC、NanoLC | UltiMate、Vanquish、其他供應商、IC、Multiplexing、Capillary LC、NanoLC | UltiMate、Vanquish、其他供應商、IC、Multiplexing、Capillary LC、NanoLC | |
相容的軟體? | Xcalibur、TraceFinder、Chromeleon | Xcalibur、TraceFinder、Chromeleon | Xcalibur、TraceFinder、Chromeleon | Xcalibur、TraceFinder、Chromeleon | |
資料庫可利用性 | 是 | 是 | 是 | 是 |
促銷和特色內容
LC-MS 網路研討會系列
擴展您的應用知識
我們的 LC-MS 隨選網路研討會系列可擴展您在製藥、生物製藥、環境、各種組學、食品、法醫和臨床研究等領域的應用知識。了解最新的高性能質譜方案如何使您的實驗室能夠解決最緊迫的分析難題,不論何種樣品類型。
資源