ExtractaBrite EI/CI 離子源
強大的電子撞擊 (EI) 和化學離子化 (CI) 效能,具方便維護、可完全移除的來源、管柱更換或 EI 及 CI 互換,而不會破壞真空。
體驗高解析 GC-MS 分析中的突破性表現,自您的樣品中獲取最深入之見解。Orbitrap Exploris GC 240 MS 質譜儀讓您能夠:
達成終極效能及準確度 | 輕鬆強大發現 | 自應對各種不同分析挑戰的多樣性中受益 |
---|---|---|
第一次便取得正確答案以及因應研究需求演進的彈性。Orbitrap Exploris GC 240 MS 氣相層析質譜儀能為橫跨所有應用之研究人員帶來突破性 240,000 質量解析度、MS/MS 能力及領先靈敏度。讓您維持在發現最前線,並對擁有最高品質數據及全面定量資訊以推進您的研究充滿信心。 | 專注於結果,而非儀器設定。直覺式儀器控制和方法範本,確保您科學團隊中的所有成員都能存取到卓越數據。針對定量及化合物發現的整合式資訊解決方案,能促成您最具挑戰樣品的詳細分析,將數據轉化為科學了解。輕巧的 Orbitrap Exploris GC 240 MS 質譜儀能在解析度、一致的質量準確度和穩健度上提供絕對收穫,強化實驗室能力。 | 使用 GC-MS 終極的效能及彈性,解決今日及進入未來的多樣化分析挑戰。以 Thermo Scientific ExtractaBrite 電子游離/化學離子化 (EI/CI)、直接分析探針、MS/MS 能力及 GC 模組性來拓展分析可能性。技術、離子源、探針及管柱之間的切換,快速且簡易。 |
了解 GC Orbitrap 質譜儀如何有別於其他 MS 系統,且如何能提供快速準確結果,促成科學發現。Thermo Scientific GC Orbitrap 質譜儀為一強大科技,應用範圍涵蓋定量、篩檢、樣品分析和未知物鑑定。了解來自所有應用範圍的使用者,如何發揮 GC Orbitrap MS 之優勢。
超過 20 餘年,Orbitrap 科技不斷精益以提供領先表現、日復一日的可靠性和輕巧足跡。今日,不論是新手或經驗豐富的高解析 MS 使用者,都能有效取得可靠且準確的結果,推進科學上的了解。
強大的電子撞擊 (EI) 和化學離子化 (CI) 效能,具方便維護、可完全移除的來源、管柱更換或 EI 及 CI 互換,而不會破壞真空。
降低雜訊並增加穩健度 透過避免中子進入四極桿濾質器中,降低局部充電效果
改善靈敏度 以 0.4 Da FWHM 前驅物分離寬度改善靈敏度
C-Trap 以利精確的離子注入,提高Orbitrap Exploris GC 240 MS 質譜儀的精確性
解析度高達 240,000 (m/z 為 200 時),擷取率高達 40 Hz
促成更高能量碰撞解離 (HCD) 碎片化
Thermo Scientific TriPlus RSH Autosampler 可排除 GC 和 GC-MS 分析工作流程中樣品前處理的瓶頸。
運用 Thermo Scientific Compound Discoverer 質譜分析軟體,將小分子、全質量範圍掃描及 MSn 數據轉換為已知化合物和分子途徑。