">
IC 離子層析儀系統
透過 Thermo Fisher 的IC 儀器滿足您實驗室中不同的離子層析儀應用及效能需求。
創新的IC離子層析儀器,可靠的離子層析儀應用解決方案
IC 離子層析儀負責水溶液中陰離子與陽離子的定量分析工作,利用待測離子在流洗液與管柱中離子交換樹脂間不同的親和力使各離子間分離。親和力大小與離子的電荷數、半徑、質量等等有關,從而造成滯留時間不同,並形成不同的離子群而達到分離的效果。我們的創新離子層析 (IC) 儀器系列應用於創新技術,以及無與倫比的耐用性。無論您只處理少量樣本還是繁重的工作量、常規分析或具有挑戰性的分析,我們都有能滿足您所需效能和負擔能力的 IC 離子交換層析儀系統。我們的產品包括隨插即用的主力 IC 離子層析系統、具有電解無試劑離子層析 (RFIC) 功能的系統、毛細管高壓系統、IC 層析管柱等。
IC 離子層析儀器的特色
適合任何 IC 儀器應用的層析管柱
瀏覽我們全系列的創新 IC 層析管柱化學品選擇,為您的 IC 離子交換層析儀器找到最合適的層析管柱。
IC 儀器應用於自動化流洗液
IC 儀器可以應用於減少與手動製備流洗液相關的人為錯誤,並透過自動化流洗液產生技術提高方法的重現性。
IC 儀器產品導覽
透過 3D 互動式導覽,探索 Thermo Scientific Dionex Easion 與 Aquion 離子層析系統。
Chromeleon 層析資料系統
使用我們完全相容的 CDS,簡化您處理層析和 MS 資料時的 IC離子交換層析工作流程。
高壓模組化系統
Thermo Scientific Dionex ICS-6000 HPIC 系統提供可同時開發和執行不同離子層析儀應用方法的彈性。
針對特殊 IC 儀器應用增強偵測功能
將您的 IC 離子層析儀與質譜儀或離散分析儀配對,以獲得最大的偵測能力。
">