이 다중 모드 마이크로플레이트 리더는 단순함과 최고의 성능을 결합했습니다. 다양한 범위의 연구자들의 요구를 충족시키기 위해 설계된 Thermo Scientific Varioskan LUX Multimode Microplate Reader는 시간을 절약하고 일반적으로 일어나는 에러를 줄여줍니다. - 신호 강도를 기반으로 최적의 판독 범위를 조정하는 자동 동적 범위 선택(automated dynamic range selection)과 에러가 발생하기 전에 미리 경고를 보내 주는 내장된 안전 제어(built-in safety control) 기능을 포함합니다.
Varioskan LUX는 모든 마이크로플레이트 리더 기기의 일반적인 기능 외에도 다음을 제공합니다.
자동 동적 범위 선택(automatic dynamic range selection)
각 웰의 신호 강도를 기반으로 최적의 판독 범위를 자동으로 선택하도록 설계되었습니다. 이 기능은 시간을 절약하고, 감도 손실 또는 신호 과포화(over-saturation)의 위험을 줄여 줍니다.
통합 가스 제어
마이크로플레이트 리더에서 O2 및 CO2 수준을 제어할 수 있어 인큐베이터와 리더 사이에서 플레이트 핸들링이 편리하며, 실험하는 동안 세포가 살아 있도록 하는 데 도움이 됩니다.
스마트 안전 제어
잠재적인 문제가 발생하기 전에 이를 사용자에게 경고하도록 자동 안전 점검 기능이 설계되었습니다. 이것은 사용자의 실수에서 정전에 이르기까지 다양한 실험 오류의 가능성을 줄입니다.
유연한 파장 선택
이 기구는 각 측정 기술에 대한 적합성에 따라 필터 또는 모노크로메이터(monochromator)를 사용하여 측정 파장을 선택합니다.
모든 구성은 상부 또는 상하부 형광 강도 판독과 디스펜서(없음/1개/2개) 그리고 선택 옵션인 통합 가스 모듈로 이용할 수 있습니다.
시스템 구성 옵션 |
흡광 및 형광 강도 |
흡광, 형광 강도 및 발광 |
흡광, 형광 강도, 발광 및 AlphaScreen |
흡수, 형광 강도, 발광 및 시간 분해 형광(Time-resolved fluorescence) |
흡광, 형광 강도, 발광, 시간 분해 형광 및 AlphaScreen |
카테고리 | 속성 | 설명 |
흡광도 | 플레이트 유형 | 6-384 웰 플레이트 |
파장 선택 | 이중 모노크로메이터 | |
파장 범위 | 200–1,000 nm | |
광원 | 제논 플래시 램프 | |
판독 범위 | 0–6 Abs | |
선형 측정 범위 | 0–4 Abs (96-웰 플레이트) at 450 nm, ± 2% 0–3 Abs (384-웰 플레이트) at 450 nm, ± 2% | |
정확도 | 0.003 Abs 또는 ± 2%, at 200–399 nm (0–2 Abs) 0.003 Abs 또는 ± 1%, at 400–1,000 nm (0–3 Abs) | |
정밀도 | SD <0.001 Abs 또는 CV <0.5%, at 450 nm (0–3 Abs) | |
형광 강도 | 플레이트 유형 | 6 – 1536-웰 플레이트 (상부 판독값) 6 – 384-웰 플레이트 (하부 판독값) |
파장 선택 | 이중 여기(excitation) 및 방출(emission) 모노크로메이터 | |
여기 파장 범위 | 200–1,000 nm | |
방출 파장 범위 | 270–840 nm | |
광원 | 제논 플래시 램프 | |
감도 | 상부 판독값: <0.4 fmol fluorescein/well (black 384-well plate) 하부 판독값: <4 fmol fluorescein/well, (clear bottom black 384 square well plate) | |
동적 범위 | 상부 판독값 >6 decades 하부 판독값 >5.5 decades | |
시간 분해 형광(Time-resolved fluorescence) | 플레이트 유형 | 6–1,536 웰 플레이트 |
파장 선택 | 필터 (이중 여기 및 방출 모노크로메이터를 사용한 스펙트럼 스캔) | |
여기 파장 범위 | 334 nm로 고정 (스펙트럼 스캔 200–840 nm) | |
방출 파장 범위 | 400–700 nm (스펙트럼 스캔 270–840 nm) | |
광원 | 제논 플래시 램프 | |
감도 | <1 amol Eu/well (white low volume 384 well plate) | |
동적 범위 | >6 decades | |
발광 | 플레이트 유형 | 6–1536 웰 플레이트 (스펙트럼 스캔 6-384 웰 플레이트) |
파장 선택 | 직접 또는 필터 (이중 모노크로메이터를 이용한 스펙트럼 스캔) | |
파장 범위 | 360–670 nm | |
감도 | <7 amol ATP/well (white 384-well plate) | |
동적 범위 | >7 decades | |
Alpha | 플레이트 유형 | 6-1536 웰 플레이트 |
파장 선택 | 필터 | |
여기 파장 범위 | 680 nm로 고정 | |
방출 파장 범위 | 400–660 nm | |
광원 | LED | |
감도 | <100 amol phosphotyrosine/well (white 384-well plate) | |
디스펜싱 | 플레이트 유형 | 6-384 웰 플레이트 |
디스펜서 수 | 없음, 1 또는 2 | |
시린지 사이즈 | 1mL(표준), 5mL(옵션) | |
디스펜싱 부피 | 2–5,000μl, 1μl씩 증가(1mL 시린지) 5–25,000μl, 5μl씩 증가(5mL 시린지) | |
정확도 | <50 μl 사용 시 1 μl (0.4 mm 팁) <5 μl 사용 시 0.2 μl (0.25 mm 팁) | |
정밀도 | <50 μl 사용 시 1 μl (0.4 mm 팁) 5 μl 사용 시 <0.25 μl (0.25 mm 팁) | |
데드 볼륨(Dead volume) | 시약 손실 <100 μl, 전체 튜빙 부피 <800 μl | |
인큐베이터 및 쉐이커 | 온도 범위 | 주변온도 +4°C ~ 45°C |
쉐이킹 유형 | 오비탈(Orbital) | |
설치된 가스 모듈 | 측정 챔버 O2 농도 정확도 | ±1.0%(37°C, 1% O2) |
측정 챔버 CO2 농도 정확도 | ±1.0%. (37°C, 5% CO2) | |
측정 챔버 O2 농도 | 1-21% | |
측정 챔버 CO2 농도 | 0.1-15% | |
가스 농도 회복 시간 | 10분 | |
일반적 특징 | 측정 모드 | 엔드-포인트, 키네틱, 스펙트럼, 멀티포인트 및 키네틱 스펙트럼 |
측정 속도 | 96-웰 플레이트 15초, 384-웰 플레이트 45초, 1,536-웰 플레이트 135초 (최소 시간) | |
인터페이스 | PC 소프트웨어 (SkanIt 소프트웨어) | |
크기 (D x W x H) | 58 x 53 x 51 cm (23 x 21 x 20 in) | |
무게 | 53 - 60 kg, (117-132 lb), 구성에 따라 다름 |
연구용으로만 사용하십시오. 진단용으로는 사용할 수 없습니다.