카탈로그 번호: AMF7000, AMF7000HCA, AMF7000HCA3D
EVOS M7000 현미경은 완전 자동화, 무인 접촉 이미징 시스템입니다. 흑백 및 컬러 고해상도 CMOS 카메라를 통합하여 형광과 비색 이미징 기능을 모두 제공합니다. M7000은 멀티웰 플레이트(multiwell plate)를 자동으로 스캔할 수 있으며 빠른 자동 초점, 이미지 획득, 대용량 데이터 처리 기능을 갖추고 있습니다.
실제 데모 전에 EVOS M7000 360º view를 가상으로 확인해보십시오.
EVOS M7000은 모든 EVOS 현미경의 일반적인 기능에 다음의 기능이 추가로 제공됩니다.
형광 이미지 생성 및 정량화에 최적화된 고감도 흑백 카메라와 비색 이미징에 최적화된 고분해능 컬러 카메라
5분 미만의 시간으로 3개의 형광 채널에서 96-웰 플레이트 스캔
자동 초점, Z-스택(Z-stack) 기능, 이미지 스티칭 및 타일링, 타임-랩스(time-lapse) 이미징 및 단일 클릭으로 멀티채널 캡쳐
온도, 습도 및 가스의 정밀한 제어를 통한 살아있는 세포 분석을 위한 호환성
멀티웰 플레이트(multiwell plate) 스캐닝, 자동 초점, 빠른 스테이지 이동, 자동 루틴(예: 사전 지정된 영역 스캔)을 통해 시간을 절약하고 워크플로우를 간소화하며 실험 재현성을 개선할 수 있습니다.
모든 작동 기능을 소프트웨어를 통해 제어 및 프로그래밍할 수 있으므로 슬라이드 장착 외에는 기기에 접촉할 필요가 없습니다
EVOS M7000 이미징 시스템은 10x Genomics의 Visium 어세이를 사용하는 공간 유전자 발현 연구자들의 요구에 맞게 설계되었습니다. EVOS M7000은 사용이 간단하고 안전한 고유의 기능을 갖추고 있어 이러한 어세이에 선호되는 현미경입니다.
EVOS M7000 이미징 시스템은 10x Genomics의 Visium 어세이를 사용하는 공간 유전자 발현 연구자들의 요구에 맞게 설계되었습니다. EVOS M7000은 사용이 간단하고 안전한 고유의 기능을 갖추고 있어 이러한 어세이에 선호되는 현미경입니다.
카탈로그 번호: AMF7000HCA, AMF7000HCA3D
EVOS M7000 이미징 시스템, High-Content Analysis(HCA) 패키지(AMF7000HCA)는 전자동, 반전형, 다채널 형광 및 투과광 이미징 시스템과 필요한 모든 기능을 갖춘 이미지 분석 제품군인 Celleste 6 이미지 분석 소프트웨어를 결합한 제품입니다. Celleste 6 이미지 분석 소프트웨어를 이용하면 EVOS M7000 자동화 현미경의 다용성과 성능을 유지하면서 낮은 처리량의 High-Content Analysis(HCA)로 쉽게 전환할 수 있습니다.
아이콘 기반 마법사로 구동되는 워크플로우와 머신 러닝 기반 알고리즘이 결합된 플레이트 기반 다중 채널 분석(MCA) 프로토콜을 사용하는 Celleste 6 소프트웨어는 신경돌기의 성장, 혈관생성, 세포 생존, 형질주입 효율 등을 타겟으로 하는 다양한 분석 및 생물학적 응용 분야에서 이미지를 효율적으로 세분화하고 분류할 수 있도록 합니다. 또한 이 소프트웨어는 히트맵, 이미지 몽타주 및 활동 이미징 옵션을 포함하여 다양한 웰 플레이트 데이터 디스플레이를 제공합니다.
설명 | 카탈로그 번호 |
EVOS M7000 이미징 시스템 High Content Analysis(HCA) 패키지
| |
EVOS M7000 이미징 시스템 High Content Analysis(HCA) 패키지(3D 포함)
|
카테고리 | 속성 | 설명 |
광학부 | 설명 | 무한-보정 광학 시스템, 45mm 동초점 거리(parfocal distance)의 RMS 나사산이 있는 대물렌즈 |
이미징 모드 | 형광, brightfield, color brightfield, 위상 콘트라스트 | |
이미징 방법 | 단일 색상, 다중 색상, 몽타쥬 또는 타일-스티치를 통한 영역 스캔, 타임 랩스(time lapse), Z-스태킹(Z-stacking), 동영상 캡처 | |
광원 | 통합형 하드-코팅 필터 세트와 >50,000 시간 수명을 가진 강도 조절 가능한 LED 라이트 큐브 | |
라이트 큐브 용량 | 4개의 형광 큐브 + brightfield를 위한 5-포지션 챔버 | |
라이트 큐브(불포함) | 다양한 종류의 표준 및 특수 라이트 큐브 사용 가능. 일반적으로 사용되는 라이트 큐브는 다음과 같습니다(ex/em): • DAPI(357/447nm) • GFP(470/525nm) • RFP(531/593nm) • Texas Red (585/624 nm) • Cy5(628/692nm) | |
대물렌즈 용량 | 5-포지션 자동화된 터렛 | |
대물렌즈(불포함) | 광범위한 종류의 고품질 긴 작동 거리(Long Working Distance, LWD) 및 커버슬립-보정 대물렌즈 | |
콘덴서 | 60mm LWD 콘덴서, 밝은 조리개 및 3상 고리가 있는 4-포지션 터렛 | |
초점 메카니즘 | 서브 마이크론(0.150µm) resolution(단일-스텝 정확도)를 가진 자동 초점 | |
흑백 카메라 | 3.45µm 픽셀 해상도를 가진 고감도 3.2 MP(2048 x 1536) CMOS 센서 | |
컬러 카메라 | 3.45µm 픽셀 해상도를 가진 고감도 3.2 MP(2048 x 1536) CMOS 센서 | |
캡처한 이미지 | 16비트 RAW 흑백: TIFF, PNG(12비트 다이내믹 레인지) 8비트 칼라: TIFF, PNG, JPG 동영상 및 타임 랩스: AVI, WMV | |
외양 특성 | 전원 | 국가별 전원 코드를 가진 24V AC 어댑터 |
치수(폭 x 높이 x 깊이) | 18 x 14 x 13인치 45.7 x 33.0 x 35.6 cm | |
중량 | 26lbs(11.8kg) | |
X/Y 스캐닝 스테이지 | 서브 마이크론 resolution의 120mm x 80mm 이동 범위 긴 스캔 중에 샘플을 제자리에 고정하는 vessel holder와 lock-down holder를 받는 드롭인 인서트가 있습니다. | |
스테이지 메카니즘 | 모터 구동 | |
자동화 | 플레이트(plate) 스캐닝 | 자동 멀티웰(multiwell) |
시스템 | 컴퓨터 | Intel Core i7-8700 프로세서를 갖춘 외부 Dell PC, 32GB DDR4 RAM, Windows® 10을 실행하는 4GB 추가 설치형 비디오 그래픽을 갖춘 512GB PCIe SSD 및 NVIDIA Quadro P1000, 터치 스크린 모니터 및 현미경과 함께 작동하도록 설계됨 |
스토리지 | 32GB DDR4 RAM 512 GB PCIe SSD | |
출력 포트 | 컴퓨터: 1 x USB 3.1 Gen 2 Type-C; 5 x USB 3.1 Gen 1 Type-A; 4 x USB 2.0 Type-A; 1 시리얼; 2 디스플레이 포트 1.2; 1 RJ-45; 2 PS/2; 1 UAJ; 1 라인 출력 | |
네트워킹 기능 | 이더넷 케이블 연결을 통한 Windows/SMB 네트워크 연결 |
연구용으로만 사용하십시오. 진단용으로는 사용할 수 없습니다.