기체 크로마토그래피 질량분석법 정보
휘발성 및 저분자량 분석물은 종종 GC-MS로 분석됩니다. 이 기술이 어떻게 경제적인 운영 비용으로 마약 및 살충제와 같은 특정 물질의 식별을 가능하게 하는지 알아보십시오.
질량분석법(MS)은 질량 대 전하(m/z) 비율을 기반으로 이온을 분석하여 단순하거나 복잡한 혼합물을 식별하고 정량하는 기술입니다. 질량분석기는 일반적으로 이온화 소스, 분석기 및 검출기로 구성됩니다.
도입된 시료는 이온화 소스 내부에서 이온화된 후 진공 상태에서 전기장 및 자기장을 통해 가속화됩니다. 이온은 편향 및 분리되며, 경로의 반경(그리고 검출기 상의 최종 위치)은 질량의 함수입니다. 스펙트럼 데이터는 통합된 컴퓨터 및 소프트웨어 플랫폼을 통해 생성됩니다.
MS는 석유화학물질에서 단백질에 이르기까지 다양한 화합물을 분석하는데 사용됩니다. MS는 탄소 연대 측정, 동위원소 농축, 수질 검사, 신약 개발, 제약/바이오제약, 환경 영향 연구, 유전체학, 단백질체학, 대사체학, 법의독성학 및 스포츠 도핑 분야에도 적용됩니다. 특정 우주선과 인공위성은 태양계 및 행성에서 발생하는 이벤트에 대한 평가를 수행하기 위해 온보드(on-board) MS 시스템을 사용합니다.
Orbitrap 기반 시스템 및 소프트웨어가 표적 화합물 및 비표적 화합물의 발견, 검출 및 분석에 어떻게 적용되는지 알아보십시오.
이 핸드북 세트는 MS에 대한 펩타이드 및 단백질 시료 준비를 위한 자세한 방법을 설명합니다. 대조물질, 표준물질, 단백질 정량 등에 대해 알아보십시오.
법화학 분야 현황과 규정 변화, 마약 복용 후 운전 사례, 법규 변경, 마약 운전 사례, 다종약물 검사 및 NPS를 포함하여 사건 조사에서 한 발 앞서 나가기 위한 최신 MS 기술에 대해 읽어보십시오.
이 e-Book은 임상 연구의 동향과 문제점을 조사하고 MS가 전세계의 임상 실험실이 복잡한 의료 문제에 대한 해답을 찾는데 어떻게 도움을 주는지 보여줍니다.
치료용 단클론 항체(mAb) 및 이중특이성 mAb와 항체 약물 접합체와 같은 변형체, 그리고 안전성 및 효능을 보장하기 위해 필요한 신중한 특성 분석 및 품질 관리에 대해 읽어보십시오.
휘발성 및 저분자량 분석물은 종종 GC-MS로 분석됩니다. 이 기술이 어떻게 경제적인 운영 비용으로 마약 및 살충제와 같은 특정 물질의 식별을 가능하게 하는지 알아보십시오.
LC-MS는 비휘발성 및 열적으로 불안정한 시료의 분석에 사용됩니다. LC-MS가 복잡한 매트릭스에서 발견되는 고분자량 물질을 검출하는 동안 어떻게 높은 감도와 선택성을 보장하는지 알아보십시오.
다양한 연구 분야에서 시료를 분석 및 정량하고 복합 혼합물에 존재하는 화합물의 원자와 분자의 특성을 밝히기 위해 질량분석법을 사용합니다. 특정 시료 전처리 절차 및 워크플로우를 확인해 보십시오.
질량분석법은 이온화, 절편화, 선택, 검출 및 분석을 포함하는 일련의 과정입니다. 표적 분석물의 양과 화학적 특성을 밝히기 위해 어떻게 이 모든 단계가 하나로 합쳐졌을까요? 지금 질량분석법 과정을 알아보십시오.
Further your knowledge of mass spectrometry applications and technologies with our comprehensive collection of applications and technical notes, peer-reviewed journal publications, webinars, posters and more.