다양한 가격과 시료 전처리 용량의 IC 자동시료주입기
다양한 Thermo Scientific Dionex IC 자동시료주입기 중에서 해당 이온 크로마토그래피(IC) 애플리케이션에 요구되는 자동화 수준을 선택해 보십시오. 고정밀 저비용, 무금속(metal-free), 고시료량 자동시료주입기와 수동 주입기 등 다양한 제품이 있습니다.
아래의 전체 포트폴리오에 대해 알아보시거나, 응용 분야 및 워크플로우(wokflow) 요구 사항에 적합한 제품을 찾기 위해 전문가에게 문의해보십시오.
내 용도에 맞는 IC 자동시료주입기는?
Dionex AS-AP 자동시료주입기 | Dionex AS-DV 자동시료주입기 | Dionex AS-HV 자동시료주입기 | |
---|---|---|---|
견적 요청 | 견적 요청 | 견적 요청 | |
특징 | 높은 정밀도, 안정성, 견고함, 편의성을 제공하고, 여러 가지 실험실 작업을 자동화합니다. 전체 ICS 제품군에 사용할 수 있습니다. | 랜덤 액세스 및 시료 전처리 기능을 갖춘 저비용, 무금속(metal-free)의 견고한 자동화 시료 로딩 솔루션. | 최대 250mL의 높은 시료 용량, 미량 분석을 위한 AutoPrep 옵션, 작은 공간 차지 |
애플리케이션 | 동시 및 순차 주입, 농축, 매트릭스 제거, 분획 수집 및 시료 전도도/pH 측정 | 동시 주입, 농축, 매트릭스 제거 | 동시 주입, 농축, 매트릭스 제거 |
주입 | 유형: 전기 제어식 Rheodyne 밸브 | 부피: 0.1–5.0mL(0.1mL 단위) | 유형: 전체 루프/농축기 |
분주 속도 | -- | 0.1–5.0mL/min(0.1mL/min 단위) | -- |
시린지 크기 | 100, 250, 1000, 5000μL | -- | -- |
바이알 크기 | 10 mL 폴리스티렌 바이알 1.5 mL 유리 바이알 0.3 및 1.5mL 폴리프로필렌 바이알, 0.10, 0.45, 0.5, 2.0mL 웰 플레이트 | -- | 10, 15, 26, 40, 50, 60mL 바이알 |
시료 용량 | 10mL 바이알—81개 시료 0.3 또는 1.5mL 바이알—120개 시료 0.45, 0.5, 또는 2mL(96웰 플레이트 3개) 1152개 시료(384웰 플레이트 3개) | PolyVial 50개. 0.5mL, 5.0mL 또는 두 가지 바이알 혼합 | 63 × 50mL: 72 × 26mL; 120 × 15mL, 180 × 10mL 및 63 × 40/60mL ASE 바이알 |
자동시료주입기 부품 및 액세서리가 필요하십니까?
IC 자동시료주입기용으로 설계된 우수한 품질의 부품과 액세서리로 신뢰할 수 있는 성능과 생산성을 확보하십시오.