가속 용매 추출이란 무엇일까요?
가속 용매 추출(ASE)은 높은 온도와 압력에서 유기용매를 사용하여 시료에서 원치 않는 매트릭스 성분을 빠르고 효율적으로 제거하여 고품질의 크로마토그래피 결과를 생성하는 시료 전처리 기술입니다. 온도가 상승하면 매트릭스에서 분석물 추출의 효율성이 높아집니다. 압력이 증가하면 온도가 끓는점을 초과하더라도 용매가 액체로 유지됩니다. 용매 점도가 낮을수록 분석 물질이 용매로 확산되는 현상이 개선되어 추출이 더 빠르고 효율적입니다. 궁극적으로 이 기술은 다운스트림 크로마토그래피 분석 중에 시료의 성분 분리와 검출을 위해 더 깨끗한 시료를 제공하여 더욱 정확한 결과를 제공합니다.
ASE는 PAH 및 반휘발성 화합물, PCB, 다이옥신, 퓨란, TPH 및 폭발성 화합물 추출을 위한 미국 EPA Method 3454A 및 반휘발성 물질 및 농약 추출을 위한 CLP OLM 04.2A에서 허용되는 방법입니다.
이 기술은 식품 내 잔류 농약, 산 가수분해 후 지질, 지방 및 첨가제 함량, 향미 프로필 분석에 사용할 수 있습니다. 또한, St. John’s wort, echinacea, ginko biloba 등의 보충제가 업계 지침을 충족하는지 검증하는 데에도 사용할 수 있습니다.
ASE 공정을 자동화하는 기기를 사용하여 시료를 수동으로 전처리할 때 발생할 수 있는 변동성을 완화하고 재현성있는 결과를 확보할 수 있습니다. 자동화는 ASE를 빠르고 안전하며 사용하기 쉬운 공정으로 만들어 줍니다. Soxhlet 및 음파처리와 같은 기존의 기술은 8-10시간이 소요되고 수백 mL의 용매가 필요한 반면, , 자동화된 ASE는 애플리케이션에 따라 단 15-30분이 소요되고 10-30 mL의 용매만 필요하며 밤새 시료를 추출할 수 있습니다.
일반적인 가속 용매 추출 애플리케이션
환경 시료
- 농약/제초제
- PAH/반휘발성 물질
- PCB
- 다이옥신/퓨란
- TPH(DRO)
- 폭발성 물질
- 공기 시료채취 카트리지
- 브롬 처리된 내연제
약제 시료
- 활성 성분
- 약물 전달 장치/패키징
고분자 시료
- 오일/유기산
- 자일렌 가용성 물질
- 고분자 첨가물
식품 시료
- 비타민/항생제
- 오염물질
- 천연 제품
- 농약/제초제
- 잔류 농약
- 지방/지질
- 허브/영양 보충제
일반 소비재
- 세제
- 종이 및 펄프
- 바이오연료
- 직물 및 섬유
실험실에서 시료 전처리를 자동화하는 방법은?
Thermo Scientific EXTREVA ASE 가속 용매 추출기
EXTREVA ASE 가속 용매 추출기는 사용자의 수동 개입이 필요 없는 사용자 친화적인 단일 시스템에 특허 받은 비활성 가스 지원(gas-assisted) 병렬 추출, 시료 증발 및 바코드 기반 시료 추적을 결합하여 효율성과 생산성을 높입니다.
Thermo Scientific Dionex ASE 350 가속 용매 추출기
시료 추출 자동화로 수동 시료 전처리의 변동성을 제거하여 크로마토그래피 분석에서 일관되고 재현성있는 결과를 확보합니다. Dionex ASE 350 가속 용매 추출기는 고체 및 반고체 시료에서 화합물을 자동으로 추출, 여과 및 정제합니다.
새로운 EXTREVA ASE 시스템 둘러보기
3D 제품 둘러보기를 통해 크로마토그래피 분석의 완벽한 파트너가 되어 줄 EXTREVA ASE 가속 용매 추출기에 포함된 기능을 확인해 보십시오.
관련 제품
ASE 관련 동영상 및 & 웨비나
Thermo Scientific EXTREVA ASE 가속 용매 추출기 소개
자동 시료 추출과 증발 기능을 결합하여 실험실 시간과 비용을 절감하는 동시에 용매의 필요량을 줄일 수 있는 방법을 알아보십시오.
On-demand webinar: 니트로사민 분석을 위한 자동화 솔루션
시스템이 구축된 QC 실험실에서 시료 전처리를 자동화하면 처리량이 향상되고 인적 오류를 줄일 수 있습니다.
다양한 매트릭스에서 계면활성제의 추출 및 측정
Davide Mariani 박사가 가장 까다로운 일부 환경 화합물의 분석 및 정량화를 위해 자동화된 계면활성제 추출 방법에 대해 리뷰 합니다.
ASE를 사용한 PAH 및 PCB의 동시 추출
Thermo Scientific Dionex ASE 350 가속 용매 추출기 시스템의 주요 특징
가속 용매 추출법으로 더 빨라진 환경 시료 분석
가속 용매 추출기는 유기 오염물 분석을 위해 자동화된 강력한 고체 시료 전처리 시스템입니다.
수분 함유 시료의 농약 추출 효율성 향상
MAP 가속 용매 추출로 고수분 함량 시료에서 농약 추출의 효율성을 개선하는 방법을 소개합니다.
가속 용매 추출에 대해 자세히 알아보기
문의하기
* 필수 항목