实验遇到问题了吗?
我们致力于确保您的成功,让您重回正轨。敬请浏览我们就您常见的问题提供的专业建议。
浏览下列相关问题解答:
您正准备尝试试验?
敬请浏览我们的
昆虫细胞 - 培养的第一周
我们一般推荐您通过机械法,而非酶促消化法(即胰酶/EDTA)解离Sf9细胞。您只需用纸巾包裹培养瓶,再将其较窄的一端在台面敲击,即可达到这一目的。这一操作会使昆虫细胞从培养瓶壁脱离下来。
这对于Sf9细胞来说很正常。通常情况下,我们推荐让细胞恢复一周时间,之后再检查细胞活力。这时细胞应接近1-2百万个细胞/mL的密度,可以分至更低浓度进行培养。
这些细胞稀释过度了。一般情况下,我们推荐Sf9细胞的最低培养密度为50万个细胞/mL。
黄色颗粒可能是细胞器,聚集物或细胞碎片。我们第一次融解冻存细胞时也看到过这些粒子。为了避免出现此种现象,您可将振荡培养瓶静置5分钟,之后将上1/3的培养物转移至一个新的培养瓶中,移种之前要对细胞进行计数。您也可使用最高 200U/mL的肝素来减少聚集。终浓度为0.2%的Pluronic™溶液也可用于减少剪切力的作用,振荡速度也可增至100–120 rpm。刚刚解冻的细胞可能会发生破裂并释放出小型囊泡,这些成份在高倍放大后能够观察到。为了减少这些小颗粒的数量,应对细胞进行快速而彻底的解冻操作,这对于成功融化冻存细胞十分重要。此外:
- 将冻存管从水浴中转移至超净台时,请将冻存管一直置于冰上。
- 尽可能温和地进行加样操作,因为较大表面积使细胞很容易受到剪切力的损伤。
- 从解冻后的冻存管向培养瓶中转移细胞时,不宜使用冷培养基。30-45分钟后大部分细胞一经贴壁,就应更换培养基。应使用预温的培养基(27°C)进行更换。冻存培养基中所含的10% DMSO在长时间接触后(最高1小时)会杀死细胞。
最后,需要检查细胞是否被污染。将一小部分培养物接种于T-25培养瓶中培育三天,之后检查是否浑浊。
看起来这些细胞长得过满了。High Five™细胞在有血清存在的条件下生长极为迅速。由于这一培养瓶中没有更多空间供细胞生长,因此请尽快分种这些细胞。我们建议您按照1:15的比例进行分种,并每天观察细胞生长情况。尽管可以加入20倍浓度的肝素,我们还是推荐您使用10 μg/mL这一工作浓度。尝试加入一些FBS(0.1%)10-20分钟,之后进行换液。
这种形态的细胞一般在细胞生长数周后才会出现。对于高密度的冻存细胞或表达蛋白而言,它们并不见得有什么害处。不过,如果这些细胞的比例很高,就可能提示细胞正在发生老化,应以一管新的冻存细胞重新开始培养。
仅限研究用途,不可用于诊断操作。