乾坤白金SYBR Green预混液
一款兼顾灵敏度和特异性的高性价比染料法预混液,灵敏特异,科研助力。
单管装 / 3 种规格
Master Mix / ROX
100 / 500 / 5000 rxn (20uL)
DNA 靶标
病毒(DNA)
基因组DNA
细菌(DNA)
最佳性能
高灵敏度和特异性(5 copies)
抗残留污染
高强度信号
长效期(2年)
提供高灵敏度、高特异性的染料法检测
优势与特点
乾坤白金一步法多重预混液
3 管装 / 3 种规格
酶 mix / Buffer mix / ROX
200 / 1000 / 5000 rxn (25uL)
RNA 靶标
Virus(RNA)
mRNA
最佳性能
灵敏度(5 copies)
多重性能(5重)
兼容多种复杂样本(唾液和细胞粗提物)
长效期(1.5年)
为复杂样本提供高灵敏度和优异的多重性
乾坤白金多重预混液
2 管装 / 3 种规格
Master Mix / ROX
100 / 500 / 5000 rxn (20uL)
DNA 靶标
病毒(DNA)
基因组DNA
细菌(DNA)
最佳性能
灵敏度(5 copies)
多重性能(5重)
快速(快速模式40分钟内完成)
桌面稳定性(72小时)
提供高灵敏度、快速和优异的多重性
活动
预订享积分
- 首次登录会员中心
赠 100 积分 - 新用户首次下单
赠 1000 积分
- 下单即享积分
官网/掌上赛默飞同享 - 海量礼品
定期上新,可选种类更多 - 积分可累加
越攒越多,兑更好礼品 - 定期幸运抽奖
少量积分撞大运,即将推出
扫码进入会员中心
点击链接进入会员中心:
https://mapac.thermofisher.cn/membership