流式细胞分析常用的荧光染料和荧光蛋白,以及常用的流式配色方案均适用于Invitrogen Attune NxT流式细胞仪。很多荧光蛋白可通过4激光Attune NxT流式细胞仪进行分析。
第一代Attune流式细胞仪配套试剂指南,请参阅一代Attune流式细胞仪资源
根据激光器类型查找配套试剂
下表列出了与特定激发光源匹配的抗体标记染料、基于应用的染料和荧光试剂。
紫激光 V6 (405 nm) 配套试剂
蓝色 | 绿色 | 橙色 | 红色 | 远红光 | 近红外 | |
滤光片 | 450/40 nm | 525/50 nm | 610/20 nm | 660/50 nm | 710/50 nm | 780/60 nm |
通道 | VL1 | VL2 | VL3 | VL4 | VL5 | VL6 |
荧光蛋白 | ▪ Azurite ▪ Cerulean ▪ eBFP ▪ eCFP ▪ mTurquoise ▪ Sirius | ▪ T-Sapphire ▪ CFP ▪ vGFP | ||||
抗体标记染料 | ▪ Super Bright 436 ▪ eFluor 450 ▪ VioBlue ▪ Brilliant Violet 421 ▪ Pacific Blue ▪ BD Horizon V450 | ▪ eFluor 506 ▪ VioGreen ▪ Brilliant Violet 510 ▪ Pacific Green ▪ BD Horizon V500 | ▪ Super Bright 600 ▪ Qdot 605 ▪ Pacific Orange ▪ Brilliant Violet 605 | ▪ Super Bright 645 ▪ Brilliant Violet 650 | ▪ Super Bright 702 ▪ Brilliant Violet 711 ▪ Qdot 705 | ▪ Super Bright 786 ▪ Brilliant Violet 786 |
活性染料(兼容固定细胞) | ▪ LIVE/DEAD Fixable Violet | ▪ LIVE/DEAD Fixable Aqua | ▪ LIVE/DEAD Fixable Yellow | |||
活性染料(非固定细胞) | ▪ DAPI ▪ SYTOX Blue | |||||
DNA 含量/ 细胞周期染料(活细胞) | ▪ Vybrant DyeCycle Violet | |||||
DNA 含量/ 细胞周期染料(固定细胞) | ▪ FxCycle Violet | |||||
细胞凋亡 | ▪ Annexin V AF350 ▪ PO-PRO-1 | ▪ Violet Ratiometric Probe (F2N12S) | ▪ Violet Ratiometric Probe (F2N12S) | |||
细胞增殖 | ▪ Click-iT Plus Edu Pacific Blue ▪ CellTrace Violet | |||||
活性氧检测 | ||||||
吞噬功能 |
紫激光 (405 nm) 配套试剂
蓝色 | 绿色 | 橙色 | 红色 | |
滤光片 | 440/50 nm | 512/25 nm | 603/48 nm | 710/50 nm |
通道 | VL1 | VL2 | VL3 | VL4 |
荧光蛋白 | ▪ Sirius ▪ Azurite ▪ eCFP ▪ eBFP ▪ mTurquoise ▪ Cerulean | ▪ vGFP | ||
抗体标记染料 | ▪ Alexa Fluor 405 ▪ Pacific Blue | ▪ Pacific Green ▪ Qdot 525 | ▪ Pacific Orange ▪ Qdot 605 | ▪ Qdot 705 |
活性染料(兼容固定细胞) | ▪ LIVE/DEAD Fixable Violet | ▪ LIVE/DEAD Fixable Aqua | ▪ LIVE/DEAD Fixable Yellow | |
活性染料(非固定细胞) | ▪ DAPI ▪ SYTOX Blue | ▪ PI | ||
DNA 含量/ 细胞周期染料(活细胞) | ▪ Vybrant DyeCycle Violet | |||
DNA 含量/ 细胞周期染料(固定细胞) | ▪ FxCycle Violet | |||
细胞凋亡 | ▪ Annexin V AF350 ▪ PO-PRO-1 | ▪ Violet Ratiometric Probe (F2N12S) | ▪ Violet Ratiometric Probe (F2N12S) | |
细胞增殖 | ▪ Click-iT Plus Edu Pacific Blue ▪ CellTrace Violet | |||
活性氧检测 | ||||
吞噬功能 |
蓝激光 (488 nm) 配套试剂
颜色 | 绿色 | 橙色 | 橙色 | 远红光 | 近红外 |
---|---|---|---|---|---|
滤光片 | 530/30 nm | 574/26 nm | 590/40 nm | 695/40 nm | 780/60 nm |
通道 | BL1 | BL2 (无黄激光) | BL2 (有黄激光) | BL3 | BL4 |
荧光蛋白 | ▪ eGFP | ▪ eYFP ▪ mCitrine ▪ Venus | |||
抗体标记染料 | ▪ Alexa Fluor 488 ▪ FITC | ▪ Alexa Fluor 546 ▪ Qdot 565 ▪ Qdot 585 ▪ PE | ▪ PE-Alexa Fluor 610 ▪ PE-Texas Red ▪ Qdot 585 ▪ PE | ▪ PE-Alexa Fluor 700 ▪ PE-Cy5.5 ▪ PerCP ▪ PerCP-Cy5.5 ▪ Qdot 705 ▪ Tri-Color | ▪ Pe-Cy7 ▪ PE-Alexa Fluor 750 ▪ Qdot 800 |
活性染料(兼容固定细胞) | ▪ LIVE/DEAD Fixable Green | ▪ LIVE/DEAD Fixable Red | |||
活性染料(非固定细胞) | ▪ SYTOX Green | ▪ PI ▪ SYTOX Orange | ▪ 7-AAD ▪ PI ▪ SYTOX Orange ▪ SYTOX AADVanced | ▪ 7-AAD ▪ PI ▪ SYTOX AADVanced | |
DNA 含量/ 细胞周期染料(活细胞) | ▪ Vybrant DyeCycle Green | ▪ Vybrant DyeCycle Orange | ▪ Vybrant DyeCycle Ruby | ||
DNA 含量/ 细胞周期染料(固定细胞) | ▪ FxCycle PI/Rnase | ||||
细胞凋亡 | ▪ Annexin V AF488 ▪ MitoProbe JC-1 ▪ CellEvent Caspase-3/7 Green ▪ anti-PARP-FITC ▪ YO-PRO-1 iodide ▪ APO-BrdU TUNEL - Alexa Fluor 488 ▪ MitoProbe Transition Pore ▪ MitoProbe DiOC2(3) ▪ Annexin V FITC | ▪ Annexin V PE ▪ TMRE ▪ TMRM ▪ MitoProbe JC-1 | ▪ Annexin V PE ▪ TMRE ▪ TMRM | ||
细胞增殖 | ▪ Click-iT Plus Edu Alexa Fluor 488 ▪ CellTrace CFSE | ||||
活性氧检测 | CellROX Green | ||||
吞噬功能 | ▪ pHrodo Green E. coli BioParticles ▪ pHrodo Green S. aureus BioParticles | ▪ pHrodo Red E. coli BioParticles ▪ pHrodo Red Phagocytosis |
绿激光 (532 nm) 配套试剂
颜色 | 橙色 | 红色 | 远红光 | 近红外 |
---|---|---|---|---|
滤光片 | 585/16 nm | 620/15 nm | 695/40 nm | 780/60 nm |
通道 | GL2 | GL2 | GL3 | GL4 |
荧光蛋白 | ▪ tdTomato ▪ YFP | ▪ tmCherry | ||
抗体标记染料 | ▪ Alexa Fluor 532 ▪ Alexa Fluor 555 | ▪ Alexa Fluor 568 ▪ Alexa Fluor 594 ▪ Qdot 605 ▪ PE-Texas Red | ▪ Qdot 705 | ▪ Qdot 800 |
活性染料(兼容固定细胞) | ▪ LIVE/DEAD Fixable Red | |||
活性染料(非固定细胞) | ▪ SYTOX Orange | ▪ SYTOX AADVanced ▪ PI | ▪ SYTOX AADVanced | |
DNA 含量/ 细胞周期染料(活细胞) | ▪ Vybrant DyeCycle Orange | ▪ Vybrant DyeCycle Orange | ▪ Vybrant DyeCycle Ruby | |
DNA 含量/ 细胞周期染料(固定细胞) | ▪ FxCycle PI/Rnase | |||
细胞凋亡 | ▪ Annexin V, R-PE ▪ Annexin V, Alexa Fluor 555 ▪ MitoTracker Orange CMTMRos | ▪ Annexin V, Alexa Fluor 568 ▪ Annexin V, Alexa Fluor 594 ▪ MitoTracker Red MNXRos | ||
细胞增殖 | ▪ CellTrace Yellow | ▪ Click-iT Plus EDU | ||
活性氧检测 | ▪ CellROX Orange | |||
吞噬功能 | ▪ pHrodo Red E. coli BioParticles |
黄激光 (561 nm) 配套试剂
颜色 | 橙色 | 红色 | 远红光 | 近红外 |
---|---|---|---|---|
滤光片 | 585/16 nm | 620/15 nm | 695/40 nm | 780/60 nm |
通道 | YL1 | YL2 | YL3 | YL4 |
荧光蛋白 | ▪ mOrange ▪ RFP ▪ dTomato | ▪ mCherry ▪ DsRed ▪ mKate ▪ mStrawberry | ||
抗体标记染料 | ▪ Alexa Fluor 568 ▪ PE ▪ Qdot 565 ▪ Qdot 585 | ▪ Alexa Fluor 594 ▪ PE- Alexa Fluor 610 ▪ PE-Texas Red | ▪ PE-Alexa Fluor 700 ▪ PE-Cy5.5 ▪ Qdot 705 ▪ TRI-COLOR | ▪ PE-Alexa Fluor 750 ▪ PE-Cy7 ▪ Qdot 800 |
活性染料(兼容固定细胞) | ||||
活性染料(非固定细胞) | ▪ PI ▪ SYTOX Orange | ▪ 7-AAD ▪ PI ▪ SYTOX AADvanced ▪ SYTOX Orange | ▪ 7-AAD ▪ PI ▪ SYTOX AADvanced | |
DNA 含量/细胞周期染料(活细胞) | ▪ Vybrant DyeCycle Orange | ▪ Vybrant DyeCycle Ruby | ||
DNA 含量/细胞周期染料(固定细胞) | ▪ FxCycle PI/Rnase | |||
细胞凋亡 | ▪ Annexin V AF568 ▪ Annexin V AF594 ▪ MitoTracker Red CMXRos ▪ MitoTracker Orange CMTMRos ▪ TMRM | |||
细胞增殖 | ||||
活性氧检测 | ▪ CellROX Orange | |||
吞噬功能 |
红激光 (637 nm) 配套试剂
颜色 | 远红光 | 远红光 | 近红外 |
---|---|---|---|
滤光片 | 670/14 nm | 720/30 nm | 780/60 nm |
通道 | RL1 | RL2 | RL3 |
荧光蛋白 | |||
抗体标记染料 | ▪ APC ▪ Alexa Fluor 647 ▪ Alexa Fluor 660 ▪ Qdot 655 | ▪ Alexa Fluor 680 ▪ Alexa Fluor 700 ▪ APC-Alexa Fluor 700 ▪ Qdot 705 | ▪ APC-Alexa Fluor 750 ▪ APC-Cy7 ▪ Qdot 800 |
活性染料(兼容固定细胞) | ▪ LIVE/DEAD Fixable Far Red | ▪ LIVE/DEAD Fixable Near-IR | |
活性染料(非固定细胞) | ▪ SYTOX Red | ||
DNA 含量/细胞周期染料(活细胞) | ▪ Vybrant DyeCycle Ruby | ||
DNA 含量/细胞周期染料(固定细胞) | ▪ FxCycle Far Red | ||
细胞凋亡 | ▪ Annexin V APC ▪ Annexin V AF647 ▪ Annexin V AF 680 ▪ TO-PRO-3 ▪ MitoProbe DilC1(5) | ||
细胞增殖 | ▪ Click-iT Plus Edu Alexa Fluor 647 ▪ CellTrace Far Red | ||
活性氧检测 | ▪ CellROX Deep Red | ||
吞噬功能 |
紫激光 V6 (405 nm) 配套试剂
蓝色 | 绿色 | 橙色 | 红色 | 远红光 | 近红外 | |
滤光片 | 450/40 nm | 525/50 nm | 610/20 nm | 660/50 nm | 710/50 nm | 780/60 nm |
通道 | VL1 | VL2 | VL3 | VL4 | VL5 | VL6 |
荧光蛋白 | ▪ Azurite ▪ Cerulean ▪ eBFP ▪ eCFP ▪ mTurquoise ▪ Sirius | ▪ T-Sapphire ▪ CFP ▪ vGFP | ||||
抗体标记染料 | ▪ Super Bright 436 ▪ eFluor 450 ▪ VioBlue ▪ Brilliant Violet 421 ▪ Pacific Blue ▪ BD Horizon V450 | ▪ eFluor 506 ▪ VioGreen ▪ Brilliant Violet 510 ▪ Pacific Green ▪ BD Horizon V500 | ▪ Super Bright 600 ▪ Qdot 605 ▪ Pacific Orange ▪ Brilliant Violet 605 | ▪ Super Bright 645 ▪ Brilliant Violet 650 | ▪ Super Bright 702 ▪ Brilliant Violet 711 ▪ Qdot 705 | ▪ Super Bright 786 ▪ Brilliant Violet 786 |
活性染料(兼容固定细胞) | ▪ LIVE/DEAD Fixable Violet | ▪ LIVE/DEAD Fixable Aqua | ▪ LIVE/DEAD Fixable Yellow | |||
活性染料(非固定细胞) | ▪ DAPI ▪ SYTOX Blue | |||||
DNA 含量/ 细胞周期染料(活细胞) | ▪ Vybrant DyeCycle Violet | |||||
DNA 含量/ 细胞周期染料(固定细胞) | ▪ FxCycle Violet | |||||
细胞凋亡 | ▪ Annexin V AF350 ▪ PO-PRO-1 | ▪ Violet Ratiometric Probe (F2N12S) | ▪ Violet Ratiometric Probe (F2N12S) | |||
细胞增殖 | ▪ Click-iT Plus Edu Pacific Blue ▪ CellTrace Violet | |||||
活性氧检测 | ||||||
吞噬功能 |
紫激光 (405 nm) 配套试剂
蓝色 | 绿色 | 橙色 | 红色 | |
滤光片 | 440/50 nm | 512/25 nm | 603/48 nm | 710/50 nm |
通道 | VL1 | VL2 | VL3 | VL4 |
荧光蛋白 | ▪ Sirius ▪ Azurite ▪ eCFP ▪ eBFP ▪ mTurquoise ▪ Cerulean | ▪ vGFP | ||
抗体标记染料 | ▪ Alexa Fluor 405 ▪ Pacific Blue | ▪ Pacific Green ▪ Qdot 525 | ▪ Pacific Orange ▪ Qdot 605 | ▪ Qdot 705 |
活性染料(兼容固定细胞) | ▪ LIVE/DEAD Fixable Violet | ▪ LIVE/DEAD Fixable Aqua | ▪ LIVE/DEAD Fixable Yellow | |
活性染料(非固定细胞) | ▪ DAPI ▪ SYTOX Blue | ▪ PI | ||
DNA 含量/ 细胞周期染料(活细胞) | ▪ Vybrant DyeCycle Violet | |||
DNA 含量/ 细胞周期染料(固定细胞) | ▪ FxCycle Violet | |||
细胞凋亡 | ▪ Annexin V AF350 ▪ PO-PRO-1 | ▪ Violet Ratiometric Probe (F2N12S) | ▪ Violet Ratiometric Probe (F2N12S) | |
细胞增殖 | ▪ Click-iT Plus Edu Pacific Blue ▪ CellTrace Violet | |||
活性氧检测 | ||||
吞噬功能 |
蓝激光 (488 nm) 配套试剂
颜色 | 绿色 | 橙色 | 橙色 | 远红光 | 近红外 |
---|---|---|---|---|---|
滤光片 | 530/30 nm | 574/26 nm | 590/40 nm | 695/40 nm | 780/60 nm |
通道 | BL1 | BL2 (无黄激光) | BL2 (有黄激光) | BL3 | BL4 |
荧光蛋白 | ▪ eGFP | ▪ eYFP ▪ mCitrine ▪ Venus | |||
抗体标记染料 | ▪ Alexa Fluor 488 ▪ FITC | ▪ Alexa Fluor 546 ▪ Qdot 565 ▪ Qdot 585 ▪ PE | ▪ PE-Alexa Fluor 610 ▪ PE-Texas Red ▪ Qdot 585 ▪ PE | ▪ PE-Alexa Fluor 700 ▪ PE-Cy5.5 ▪ PerCP ▪ PerCP-Cy5.5 ▪ Qdot 705 ▪ Tri-Color | ▪ Pe-Cy7 ▪ PE-Alexa Fluor 750 ▪ Qdot 800 |
活性染料(兼容固定细胞) | ▪ LIVE/DEAD Fixable Green | ▪ LIVE/DEAD Fixable Red | |||
活性染料(非固定细胞) | ▪ SYTOX Green | ▪ PI ▪ SYTOX Orange | ▪ 7-AAD ▪ PI ▪ SYTOX Orange ▪ SYTOX AADVanced | ▪ 7-AAD ▪ PI ▪ SYTOX AADVanced | |
DNA 含量/ 细胞周期染料(活细胞) | ▪ Vybrant DyeCycle Green | ▪ Vybrant DyeCycle Orange | ▪ Vybrant DyeCycle Ruby | ||
DNA 含量/ 细胞周期染料(固定细胞) | ▪ FxCycle PI/Rnase | ||||
细胞凋亡 | ▪ Annexin V AF488 ▪ MitoProbe JC-1 ▪ CellEvent Caspase-3/7 Green ▪ anti-PARP-FITC ▪ YO-PRO-1 iodide ▪ APO-BrdU TUNEL - Alexa Fluor 488 ▪ MitoProbe Transition Pore ▪ MitoProbe DiOC2(3) ▪ Annexin V FITC | ▪ Annexin V PE ▪ TMRE ▪ TMRM ▪ MitoProbe JC-1 | ▪ Annexin V PE ▪ TMRE ▪ TMRM | ||
细胞增殖 | ▪ Click-iT Plus Edu Alexa Fluor 488 ▪ CellTrace CFSE | ||||
活性氧检测 | CellROX Green | ||||
吞噬功能 | ▪ pHrodo Green E. coli BioParticles ▪ pHrodo Green S. aureus BioParticles | ▪ pHrodo Red E. coli BioParticles ▪ pHrodo Red Phagocytosis |
绿激光 (532 nm) 配套试剂
颜色 | 橙色 | 红色 | 远红光 | 近红外 |
---|---|---|---|---|
滤光片 | 585/16 nm | 620/15 nm | 695/40 nm | 780/60 nm |
通道 | GL2 | GL2 | GL3 | GL4 |
荧光蛋白 | ▪ tdTomato ▪ YFP | ▪ tmCherry | ||
抗体标记染料 | ▪ Alexa Fluor 532 ▪ Alexa Fluor 555 | ▪ Alexa Fluor 568 ▪ Alexa Fluor 594 ▪ Qdot 605 ▪ PE-Texas Red | ▪ Qdot 705 | ▪ Qdot 800 |
活性染料(兼容固定细胞) | ▪ LIVE/DEAD Fixable Red | |||
活性染料(非固定细胞) | ▪ SYTOX Orange | ▪ SYTOX AADVanced ▪ PI | ▪ SYTOX AADVanced | |
DNA 含量/ 细胞周期染料(活细胞) | ▪ Vybrant DyeCycle Orange | ▪ Vybrant DyeCycle Orange | ▪ Vybrant DyeCycle Ruby | |
DNA 含量/ 细胞周期染料(固定细胞) | ▪ FxCycle PI/Rnase | |||
细胞凋亡 | ▪ Annexin V, R-PE ▪ Annexin V, Alexa Fluor 555 ▪ MitoTracker Orange CMTMRos | ▪ Annexin V, Alexa Fluor 568 ▪ Annexin V, Alexa Fluor 594 ▪ MitoTracker Red MNXRos | ||
细胞增殖 | ▪ CellTrace Yellow | ▪ Click-iT Plus EDU | ||
活性氧检测 | ▪ CellROX Orange | |||
吞噬功能 | ▪ pHrodo Red E. coli BioParticles |
黄激光 (561 nm) 配套试剂
颜色 | 橙色 | 红色 | 远红光 | 近红外 |
---|---|---|---|---|
滤光片 | 585/16 nm | 620/15 nm | 695/40 nm | 780/60 nm |
通道 | YL1 | YL2 | YL3 | YL4 |
荧光蛋白 | ▪ mOrange ▪ RFP ▪ dTomato | ▪ mCherry ▪ DsRed ▪ mKate ▪ mStrawberry | ||
抗体标记染料 | ▪ Alexa Fluor 568 ▪ PE ▪ Qdot 565 ▪ Qdot 585 | ▪ Alexa Fluor 594 ▪ PE- Alexa Fluor 610 ▪ PE-Texas Red | ▪ PE-Alexa Fluor 700 ▪ PE-Cy5.5 ▪ Qdot 705 ▪ TRI-COLOR | ▪ PE-Alexa Fluor 750 ▪ PE-Cy7 ▪ Qdot 800 |
活性染料(兼容固定细胞) | ||||
活性染料(非固定细胞) | ▪ PI ▪ SYTOX Orange | ▪ 7-AAD ▪ PI ▪ SYTOX AADvanced ▪ SYTOX Orange | ▪ 7-AAD ▪ PI ▪ SYTOX AADvanced | |
DNA 含量/细胞周期染料(活细胞) | ▪ Vybrant DyeCycle Orange | ▪ Vybrant DyeCycle Ruby | ||
DNA 含量/细胞周期染料(固定细胞) | ▪ FxCycle PI/Rnase | |||
细胞凋亡 | ▪ Annexin V AF568 ▪ Annexin V AF594 ▪ MitoTracker Red CMXRos ▪ MitoTracker Orange CMTMRos ▪ TMRM | |||
细胞增殖 | ||||
活性氧检测 | ▪ CellROX Orange | |||
吞噬功能 |
红激光 (637 nm) 配套试剂
颜色 | 远红光 | 远红光 | 近红外 |
---|---|---|---|
滤光片 | 670/14 nm | 720/30 nm | 780/60 nm |
通道 | RL1 | RL2 | RL3 |
荧光蛋白 | |||
抗体标记染料 | ▪ APC ▪ Alexa Fluor 647 ▪ Alexa Fluor 660 ▪ Qdot 655 | ▪ Alexa Fluor 680 ▪ Alexa Fluor 700 ▪ APC-Alexa Fluor 700 ▪ Qdot 705 | ▪ APC-Alexa Fluor 750 ▪ APC-Cy7 ▪ Qdot 800 |
活性染料(兼容固定细胞) | ▪ LIVE/DEAD Fixable Far Red | ▪ LIVE/DEAD Fixable Near-IR | |
活性染料(非固定细胞) | ▪ SYTOX Red | ||
DNA 含量/细胞周期染料(活细胞) | ▪ Vybrant DyeCycle Ruby | ||
DNA 含量/细胞周期染料(固定细胞) | ▪ FxCycle Far Red | ||
细胞凋亡 | ▪ Annexin V APC ▪ Annexin V AF647 ▪ Annexin V AF 680 ▪ TO-PRO-3 ▪ MitoProbe DilC1(5) | ||
细胞增殖 | ▪ Click-iT Plus Edu Alexa Fluor 647 ▪ CellTrace Far Red | ||
活性氧检测 | ▪ CellROX Deep Red | ||
吞噬功能 |
根据 Attune NxT 仪器配置查找配套试剂
七种 Attune NxT 流式细胞仪激光器配置相应的抗体标记染料和荧光蛋白列表详见下方展开内容。
激光器 | 滤光片 (nm) | 通道 | 抗体标记染料 | 荧光蛋白 |
---|---|---|---|---|
蓝激光–488 nm | 530/30 | BL1 | Alexa Fluor 488 FITC | eGFP Emerald eYFP |
574/26 | BL2 | Alexa Fluor 546 PE Qdot 565 Qdot 585 | eYFP mCitrine Venus | |
695/40 | BL3 | PE-Alexa Fluor 700 PE-Cy5.5 PerCP PerCP-Cy5.5 Qdot 705 TRI-COLOR | ||
780/60 | BL4 | Pe-Cy7 PE-Alexa Fluor 750 Qdot 800 |
激光器 | 滤光片 (nm) | 通道 | 抗体标记染料 | 荧光蛋白 |
---|---|---|---|---|
蓝激光–488 nm | 525/50 | BL1 | Alexa Fluor 488 FITC | eGFP Emerald eYFP |
590/40 | BL2 | PE PE-Alexa Fluor 610 PE-Texas Red | EYFP mCitrine Venus | |
695/40 | BL3 | PE-Alexa Fluor 700 PE-Cy5.5 PerCP PerCP-Cy5.5 Qdot 705 TRI-COLOR | ||
绿激光–532 nm | 575/36 | GL1 | Alexa Fluor 532 Alexa Fluor 555 DsRed Qdot 565 Qdot 605 R-phycoerythrin (R-PE, PE) | tdTomato YFP |
620/15 | GL2 | Alexa Fluor 568 Alexa Fluor 594 Qdot 605 PE-Texas Red | tmCherry | |
695/40 | GL3 | Qdot 705 PE-Alexa Fluor 700 TRI-COLOR (PE-Cy5) PE-Cy5.5 | ||
780/60 | GL4 | Qdot 800 PE-Cy7 |
激光器 | 滤光片 (nm) | 通道 | 抗体标记染料 | 荧光蛋白 |
---|---|---|---|---|
蓝激光–488 nm | 530/30 | BL1 | Alexa Fluor 488 FITC | eGFP Emerald eYFP |
590/40 | BL2 | PE PE-Alexa Fluor 610 PE-Texas Red Qdot 585 | ||
695/40 | BL3 | PE-Alexa Fluor 700 Tri-Color PE-Cy5.5 PerCP PerCP-Cy5.5 Qdot 705 | ||
黄激光–561 nm | 585/16 | YL1 | PE | mOrange RFP dTomato |
620/15 | YL2 | PE- Alexa Fluor 610 PE-Texas Red | mCherry DsRed mKate mStrawberry | |
695/40 | YL3 | PE-Alexa Fluor 700 PE-Cy5.5 Qdot 705 Tri-Color | ||
780/60 | YL4 | PE-Cy7 Qdot 800 |
激光器 | 滤光片 (nm) | 通道 | 抗体标记染料 | 荧光蛋白 |
---|---|---|---|---|
紫激光–405 nm | 440/50 | VL1 | Alexa Fluor 405 Pacific Blue | Sirius Azurite eCFP eBFP mTarquoise Cerulean |
512/25 | VL2 | Pacific Green | vGFP | |
603/48 | VL3 | Pacific Orange Qdot 605 | ||
710/50 | VL4 | Qdot 705 | ||
蓝激光–488 nm | 530/30 | BL1 | Alexa Fluor 488 FITC | eGFP Emerald eYFP |
574/26 | BL2 | Alexa Fluor 546 PE Qdot 565 Qdot 585 | eYFP mCitrine Venus | |
695/40 | BL3 | PE-Alexa Fluor 700 Tri-Color PE-Cy5.5 PerCP PerCP-Cy5.5 Qdot 705 | ||
780/60 | BL4 | Pe-Cy7 PE-Alexa Fluor 750 Qdot 800 |
激光器 | 滤光片 (nm) | 通道 | 抗体标记染料 | 荧光蛋白 |
---|---|---|---|---|
蓝激光–488 nm | 530/30 | BL1 | Alexa Fluor 488 FITC | eGFP Emerald eYFP |
574/26 | BL2 | Alexa Fluor 546 PE Qdot 565 Qdot 585 | eYFP mCitrine Venus | |
695/40 | BL3 | PE-Alexa Fluor 700 Tri-Color PE-Cy5.5 PerCP PerCP-Cy5.5 Qdot 705 | ||
780/60 | BL4 | Pe-Cy7 PE-Alexa Fluor 750 Qdot 800 | ||
红激光–637 nm | 670/14 | RL1 | APC Alexa Fluor 647 Qdot 655 | |
720/30 | RL2 | Alexa Fluor 680 Alexa Fluor 700 APC-Alexa Fluor 700 Qdot 705 | ||
780/60 | RL3 | APC-Alexa Fluor 750 APC-Cy7 Qdot 800 |
激光器 | 滤光片 (nm) | 通道 | 抗体标记染料 | 荧光蛋白 |
---|---|---|---|---|
蓝激光–488 nm | 525/50 | BL1 | Alexa Fluor 488 FITC | eGFP Emerald eYFP |
590/40 | BL2 | PE PE-Alexa Fluor 610 PE-Texas Red | eYFP mCitrine Venus | |
695/40 | BL3 | PE-Alexa Fluor 700 PE-Cy5.5 PerCP PerCP-Cy5.5 Qdot 705 TRI-COLOR | ||
绿激光—532 nm | 575/36 | GL1 | Alexa Fluor 532 Alexa Fluor 555 DsRed Qdot 565 Qdot 605 R-phycoerythrin (R-PE, PE) | tdTomato YFP |
620/15 | GL2 | Alexa Fluor 568 Alexa Fluor 594 Qdot 605 PE-Texas Red | tmCherry | |
695/40 | GL3 | Qdot 705 PE-Alexa Fluor 700 TRI-COLOR (PE-Cy5) PE-Cy5.5 | ||
780/60 | GL4 | Qdot 800 PE-Cy7 | ||
红激光–637 nm | 670/14 | RL1 | Alexa Fluor 647 APC Qdot 655 | |
720/30 | RL2 | Alexa Fluor 680 Alexa Fluor 700 APC-Alexa Fluor 700 Qdot 705 | ||
780/60 | RL3 | APC-Alexa Fluor 750 APC-Cy7 |
激光器 | 滤光片 (nm) | 通道 | 抗体标记染料 | 荧光蛋白 |
---|---|---|---|---|
蓝激光–488 nm | 525/50 | BL1 | Alexa Fluor 488 FITC | EGFP Emerald EYFP |
590/40 | BL2 | Alexa Fluor 488 FITC | EYFP mCitrine Venus | |
695/40 | BL3 | PE-Alexa Fluor 700 PE-Cy5.5 PerCP PerCP-Cy5.5 Qdot 705 TRI-COLOR | ||
绿激光—532 nm | 575/36 | GL1 | Alexa Fluor 532 Alexa Fluor 555 DsRed Qdot 565 Qdot 605 R-phycoerythrin (R-PE, PE) | tdTomato YFP |
620/15 | GL2 | Alexa Fluor 568 Alexa Fluor 594 Qdot 605 PE-Texas Red | tmCherry | |
695/40 | GL3 | Qdot 705 PE-Alexa Fluor 700 TRI-COLOR (PE-Cy5) PE-Cy5.5 | ||
780/60 | GL4 | Qdot 800 PE-Cy7 | ||
紫激光—405 nm | 440/50 | VL1 | Alexa Fluor 405 Pacific Blue | Azurite Cerulean EBFP ECFP mTurquoise |
512/25 | VL2 | Pacific Green | T-sapphire | |
603/48 | VL3 | Pacific Orange Qdot 605 | ||
710/50 | VL4 | Qdot 705 |
激光器 | 滤光片 (nm) | 通道 | 抗体标记染料 | 荧光蛋白 |
---|---|---|---|---|
紫激光–405 nm | 440/50 | VL1 | Alexa Fluor 405 Pacific Blue | Sirius Azurite eCFP eBFP mTarquoise Cerulean |
512/25 | VL2 | Pacific Green | vGFP | |
603/48 | VL3 | Pacific Orange Qdot 605 | ||
710/50 | VL4 | Qdot 705 | ||
蓝激光–488 nm | 530/30 | BL1 | Alexa Fluor 488 FITC | eGFP Emerald eYFP |
590/40 | BL2 | PE PE-Alexa Fluor 610 PE-Texas Red Qdot 585 | ||
695/40 | BL3 | PE-Alexa Fluor 700 Tri-Color PE-Cy5.5 PerCP PerCP-Cy5.5 Qdot 705 | ||
黄激光–561 nm | 585/16 | YL1 | PE | mOrange RFP dTomato |
620/15 | YL2 | PE- Alexa Fluor 610 PE-Texas Red | mCherry DsRed mKate mStrawberry | |
695/40 | YL3 | PE-Alexa Fluor 700 PE-Cy5.5 Qdot 705 Tri-Color | ||
780/60 | YL4 | PE-Cy7 Qdot 800 |
激光器 | 滤光片 (nm) | 通道 | 抗体标记染料 | 荧光蛋白 |
---|---|---|---|---|
紫激光–405 nm | 440/50 | VL1 | Alexa Fluor 405 Pacific Blue | Sirius Azurite eCFP eBFP mTarquoise Cerulean |
512/25 | VL2 | Pacific Green | vGFP | |
603/48 | VL3 | Pacific Orange Qdot 605 | ||
710/50 | VL4 | Qdot 705 | ||
蓝激光–488 nm | 530/30 | BL1 | Alexa Fluor 488 FITC | eGFP Emerald eYFP |
574/26 | BL2 | Alexa Fluor 546 PE Qdot 565 Qdot 585 | eYFP mCitrine Venus | |
695/40 | BL3 | PE-Alexa Fluor 700 Tri-Color PE-Cy5.5 PerCP PerCP-Cy5.5 Qdot 705 | ||
780/60 | BL4 | Pe-Cy7 PE-Alexa Fluor 750 Qdot 800 | ||
红激光–637 nm | 670/14 | RL1 | APC Alexa Fluor 647 Qdot 655 | |
720/30 | RL2 | Alexa Fluor 680 Alexa Fluor 700 APC-Alexa Fluor 700 Qdot 705 | ||
780/60 | RL3 | APC-Alexa Fluor 750 APC-Cy7 Qdot 800 |
激光器 | 滤光片 (nm) | 通道 | 抗体标记染料 | 荧光蛋白 |
---|---|---|---|---|
紫激光–405 nm | 440/50 | VL1 | Alexa Fluor 405 Pacific Blue | Azurite Cerulean EBFP ECFP mTurquoise |
512/25 | VL2 | Pacific Green | T-Sapphire | |
603/48 | VL3 | Pacific Orange Qdot 605 | ||
710/50 | VL4 | Qdot 705 | ||
蓝激光–488 nm | 525/50 | BL1 | Alexa Fluor 488 FITC | EGFP Emerald EYFP |
590/40 | BL2 | PE PE-Alexa Fluor 610 PE-Texas Red | EYFP mCitrine Venus | |
695/40 | BL3 | PE-Alexa Fluor 700 PE-Cy5.5 PerCP PerCP-Cy5.5 Qdot 705 | ||
绿激光—532 nm | 575/36 | GL1 | Alexa Fluor 532 Alexa Fluor 555 DsRed Qdot 565 Qdot 605 R-phycoerythrin (R-PE, PE) | tdTomato YFP |
620/15 | GL2 | Alexa Fluor 568 Alexa Fluor 594 Qdot 605 PE-Texas Red | tmCherry | |
695/40 | GL3 | Qdot 705 PE-Alexa Fluor 700 TRI-COLOR (PE-Cy5) PE-Cy5.5 | ||
780/60 | GL4 | Qdot 800 PE-Cy7 | ||
红激光–637 nm | 670/14 | RL1 | Alexa Fluor 647 APC Qdot 655 | |
720/30 | RL2 | Alexa Fluor 680 Alexa Fluor 700 APC-Alexa Fluor 700 Qdot 705 | ||
780/60 | RL3 | APC-Alexa Fluor 750 APC-Cy7 |
激光器 | 滤光片 (nm) | 通道 | 抗体标记染料 | 荧光蛋白 |
---|---|---|---|---|
紫激光–405 nm | 440/50 | VL1 | Alexa Fluor 405 Pacific Blue | Sirius Azurite eCFP eBFP mTarquoise Cerulean |
512/25 | VL2 | Pacific Green | vGFP | |
603/48 | VL3 | Pacific Orange Qdot 605 | ||
710/50 | VL4 | Qdot 705 | ||
蓝激光–488 nm | 530/30 | BL1 | Alexa Fluor 488 FITC | eGFP Emerald eYFP |
590/40 | BL2 | PE PE-Alexa Fluor 610 PE-Texas Red Qdot 585 | ||
695/40 | BL3 | PE-Alexa Fluor 700 Tri-Color PE-Cy5.5 PerCP PerCP-Cy5.5 Qdot 705 | ||
黄激光–561 nm | 585/16 | YL1 | PE | mOrange RFP dTomato |
620/15 | YL2 | PE- Alexa Fluor 610 PE-Texas Red | mCherry DsRed mKate mStrawberry | |
695/40 | YL3 | PE-Alexa Fluor 700 PE-Cy5.5 Qdot 705 Tri-Color | ||
780/60 | YL4 | PE-Cy7 Qdot 800 | ||
红激光–637 nm | 670/14 | RL1 | APC Alexa Fluor 647 Qdot 655 | |
720/30 | RL2 | Alexa Fluor 680 Alexa Fluor 700 APC-Alexa Fluor 700 Qdot 705 | ||
780/60 | RL3 | APC-Alexa Fluor 750 APC-Cy7 Qdot 800 |
激光器 | 滤光片 (nm) | 通道 | 抗体标记染料 | 荧光蛋白 |
---|---|---|---|---|
紫激光–405 nm | 440/50 | VL1 | Super Bright 436 eFluor 450 VioBlue Brilliant Violet 421 Pacific Blue BD Horizon V450 | Azurite Cerulean eBFP eCFP mTurquoise Sirius |
512/25 | VL2 | eFluor 506 VioGreen Brilliant Violet 510 Pacific Green BD Horizon V500 | T-Sapphire CFP vGFP | |
603/48 | VL3 | Super Bright 600 Qdot 605 Pacific Orange Brilliant Violet 605 | ||
660/20 | VL4 | Super Bright 645 Brilliant Violet 650 | ||
710/50 | VL5 | Super Bright 702 Brilliant Violet 711 Qdot 705 | ||
780/60 | VL6 | Super Bright 786 Brilliant Violet 786 | ||
蓝激光–488 nm | 530/30 | BL1 | Alexa Fluor 488 FITC | eGFP Emerald eYFP |
574/26 | BL2 | PE Alexa Fluor 546 PE-Alexa Fluor 610 PE-Texas Red PE-eFluor 610 | eYFP mCitrine Venus | |
695/40 | BL3 | PE-Alexa Fluor 700 PE-Cy5.5 PerCP-Cy5.5 PerCP-eFluor 710 Qdot 705 |
激光器 | 滤光片 (nm) | 通道 | 抗体标记染料 | 荧光蛋白 |
---|---|---|---|---|
紫激光–405 nm | 440/50 | VL1 | Super Bright 436 eFluor 450 VioBlue Brilliant Violet 421 Pacific Blue BD Horizon V450 | Azurite Cerulean eBFP eCFP mTurquoise Sirius |
512/25 | VL2 | eFluor 506 VioGreen Brilliant Violet 510 Pacific Green BD Horizon V500 | T-Sapphire CFP vGFP | |
603/48 | VL3 | Super Bright 600 Qdot 605 Pacific Orange Brilliant Violet 605 | ||
660/20 | VL4 | Super Bright 645 Brilliant Violet 650 | ||
710/50 | VL5 | Super Bright 702 Brilliant Violet 711 Qdot 705 | ||
780/60 | VL6 | Super Bright 786 Brilliant Violet 786 | ||
蓝激光–488 nm | 530/30 | BL1 | Alexa Fluor 488 FITC | eGFP Emerald eYFP |
574/26 | BL2 | PE Alexa Fluor 546 PE-Alexa Fluor 610 PE-Texas Red PE-eFluor 610 | eYFP mCitrine Venus | |
695/40 | BL3 | PE-Alexa Fluor 700 PE-Cy5.5 PerCP-Cy5.5 PerCP-eFluor 710 Qdot 705 | ||
红激光–637 nm | 670/14 | RL1 | APC Alexa Fluor 647 Qdot 655 eFluor 660 | |
720/30 | RL2 | Alexa Fluor 680 Alexa Fluor 700 APC-Alexa Fluor 700 Qdot 705 | ||
780/60 | RL3 | APC-Alexa Fluor 750 APC-Cy7 Qdot 800 APC-eFluor 780 |
激光器 | 滤光片 (nm) | 通道 | 抗体标记染料 | 荧光蛋白 |
---|---|---|---|---|
紫激光–405 nm | 440/50 | VL1 | Super Bright 436 eFluor 450 VioBlue Brilliant Violet 421 Pacific Blue BD Horizon V450 | Azurite Cerulean eBFP eCFP mTurquoise Sirius |
512/25 | VL2 | eFluor 506 VioGreen Brilliant Violet 510 Pacific Green BD Horizon V500 | T-Sapphire CFP vGFP | |
603/48 | VL3 | Super Bright 600 Qdot 605 Pacific Orange Brilliant Violet 605 | ||
660/20 | VL4 | Super Bright 645 Brilliant Violet 650 | ||
710/50 | VL5 | Super Bright 702 Brilliant Violet 711 Qdot 705 | ||
780/60 | VL6 | Super Bright 786 Brilliant Violet 786 | ||
蓝激光–488 nm | 530/30 | BL1 | Alexa Fluor 488 FITC | eGFP Emerald eYFP |
695/40 | BL3 | PE-Alexa Fluor 700 PE-Cy5.5 PerCP-Cy5.5 PerCP-eFluor 710 Qdot 705 | ||
黄激光–561 nm | 585/16 | YL1 | Alexa Fluor 555 Qdot 605 R-phycoerythrin (R-PE, PE) | tdTomato mOrange YFP RFP |
620/15 | YL2 | Alexa Fluor 568 Alexa Fluor 594 Qdot 605 PE-Texas Red PE-Alexa Fluor 610 PE-eFluor 610 | mCherry DsRed mKate mStrawberry | |
780/60 | YL4 | Qdot 800 PE-Cy7 PE-Alexa Fluor 750 | ||
红激光–637 nm | 670/14 | RL1 | APC Alexa Fluor 647 Qdot 655 eFluor 660 | |
720/30 | RL2 | Alexa Fluor 680 Alexa Fluor 700 APC-Alexa Fluor 700 Qdot 705 | ||
780/60 | RL3 | APC-Alexa Fluor 750 APC-Cy7 Qdot 800 APC-eFluor 780 |
流式配色工具
本在线工具可指导您完成流式配色方案设计,提供简单、定制的使用体验,满足您的多色实验方案设计需求。