货号: 4471136
EVOS FLoid 能够在一分钟内就可以捕获到高质量的 3 色荧光细胞图像,是市场上最简单、最快速、最方便的细胞成像系统之一。使用直观,即使是新手也可以很快上手。EVOS FLoid 非常适合荧光标记的细胞培养应用,或者只用来快速查看细胞。
EVOS FLoid 系统相较于其他 EVOS 显微镜包含了很多共同特点,关键是简化了工作流程。相对于选配 LED 光立方,它包含固定的蓝色、绿色和红色 LED 光源,以及与荧光显微镜中最常用的试剂和荧光染料兼容的滤光片。相对于选配物镜,它包含固定的 20 倍物镜,可支持 460 倍光学放大倍数以及最高 1,840 倍数字变焦。
仅需 10 分钟即可完成自行安装,无需维护、组装、对齐或校准
3 色荧光,带聚焦辅助以及可调焦距、亮度和对比度功能
您可以从七种界面语言中进行选择
在一分钟内获取图像,无需预热、冷却或更换滤光片
该仪器设计可阻断环境光线,让荧光细胞成像走出暗室并在您的工作台上完成
无活动零部件,使用寿命很长的 LED 能够在长期的日常使用中保持可靠性
实验方案
打印高质量彩色图像并将其直接粘贴到您的实验室笔记本中
许多操作功能可通过软件进行控制,减少了与仪器的接触
EVOS FLoid 系统能够在一分钟内捕获到高质量的 3 色荧光细胞图像,是世界上最简单、最快速、最方便的细胞成像系统之一。使用起来非常直观,即使是新手,也可以轻松收集数据。EVOS FLoid 系统非常适合荧光染色的细胞培养应用,或者只用来快速查看细胞。
光源 | 激发 (nm) | 发射 (nm) | 兼容的染料 |
蓝色 | 390/40 | 446/33 | DAPI、Hoechst 染料、NucBlue、Alexa Fluor 350、BFP |
绿色 | 482/18 | 532/59 | GFP、Alexa Fluor 488、Calcein、SYBR Green、FITC、Fluo-4、pHrodo Green |
红色 | 586/15 | 646/68 | RFP、Alexa Fluor 546/555/568、PE、Cy3、MitoTracker Orange、pHrodo Red、Rhodamine Red、DsRed |
有关更完整的兼容试剂和应用列表,请见“资源”下的 EVOS FLoid 试剂兼容说明。
类别 | 属性 | 描述 |
光学系统 | 物镜 | 20x 平场萤石; |
数值孔径 (N/A) | 0.45 | |
工作距离 (WD) | 5.9 mm(定义为物镜前缘与厚度为 1.2 mm 的厚玻片底部之间的距离) | |
总体放大倍数 | 460 倍(光学)- 1840 倍(带数字变焦) | |
显示分辨率 | 1366 x 768 像素 | |
图像分辨率 | 1296 x 964 像素 | |
对比方式 | 荧光和透射光(多相) | |
彩色通道 | 4 通道(浮雕相差、蓝色荧光、绿色荧光、红色荧光) | |
光源 | LED(50,000 小时寿命),可调节强度 | |
激发 | 蓝色通道:390/40 nm;绿色通道:482/18 nm;红色通道:586/15 nm | |
发射 | 蓝色通道:446/33 nm;绿色通道:532/59 nm;红色通道:646/68 nm | |
载物台到聚光器距离 | 60 nm | |
相机 | Sony 1.3MP 1/3" ICX445 EXview HAD CCD | |
物理特性 | 仪器类型 | 用于细胞成像的台式设备 |
仪器尺寸 | 15.9"(宽)x 21.1"(高)× 13.9"(长) 40.4 cm(宽)x 53.6 cm(高)x 35.3 cm(长) | |
重量 | 26 lbs (11.8 kg) | |
功率 | 100-240 VAC | |
频率 | 50-60 Hz | |
输入电源 | 5 VDC,4.15 A | |
工作温度 | 4-32ºC | |
工作湿度 | <90%(无冷凝) | |
输出端口 | 4 个 USB 端口 | |
硬件/软件 | 载物台 | 可在 5 mm 直径范围内移动的机械 XY 滑动载物台 |
LCD 显示器 | 15 英寸彩色;显示分辨率 1366 x 768 像素;图像分辨率 1296 x 964 像素;可调节倾斜度 | |
软件 | FLoid 软件 | |
采集的图像 | 16 位单色 TIFF、PNG、BMP 和 JPG;1296 x 964 像素 | |
随附 USB 驱动器 | 2 GB |
仅供科研使用。不可用于诊断程序。