细胞内染色缓冲液指南
在为流式细胞术进行细胞内染色时,固定破膜液的选择对数据质量和准确度具有重要影响。我们为流式细胞术提供了优化的细胞质、细胞核和分泌蛋白染色液。
Foxp3染色缓冲液试剂盒针对迄今为止测试的所有核因子(包括所有转录因子)进行了优化,而我们的传统细胞内染色缓冲系统,推荐使用Invitrogen eBioscience Fixation&Permeabilization固定破膜液染色用于流式细胞术的细胞溶质和分泌蛋白。
我们已经研究了Foxp3染色缓冲液组(目录号00-5523)与细胞内固定破膜液组(目录号88-8824)的兼容性,用于同时染色核因子和细胞溶质/分泌蛋白质的情况。
细胞内染色缓冲液选择
抗原 | Foxp3染色缓冲液试剂盒 | 固定破膜 |
---|---|---|
人 | ||
IFNy | * | 是 |
IL-1a | nt | 是 |
IL-1b | nt | 是 |
IL-2 | * | 是 |
IL-4 | * | 是 |
IL-5 | nt | 是 |
IL-6 | nt | 是 |
IL-9 | nt | 是 |
IL-10 | * | 是 |
IL-12 | nt | 是 |
IL-13 | nt | 是 |
IL-17A | 是 | 是 |
IL-17F | 是 | 是 |
IL-21 | * | 是 |
IL-22 | * | 是 |
Granzyme B | nt | 是 |
Perforin穿孔素 | nt | 是 |
TNFalpha | 是 | 是 |
Eomes | 是 | 否 |
Foxp3 | 是 | 否 |
Gata-3 | 是 | 否 |
RORy(t) | 是 | 否 |
T-Bet | 是 | 否 |
小鼠 | ||
IFNy | 是 | 是 |
IL-1b | nt | 是 |
IL-2 | 否 | 是 |
IL-4 | * | 是 |
IL-6 | nt | 是 |
IL-10 | * | 是 |
IL-17A | 是 | 是 |
IL-17F | 是 | 是 |
IL-21 | 否 | 是 |
IL-22 | * | 是 |
Granzyme B颗粒酶B | 是 | 是 |
Perforin穿孔素 | 是 | 是 |
TNFalpha | 是 | 是 |
Eomes | 是 | 否 |
Foxp3 | 是 | 否 |
Gata-3 | 是 | 否 |
Nanog | 是 | 否 |
Oct 3/4 | 是 | 否 |
RORy(t) | 是 | 否 |
T-Bet | 是 | 否 |
NT = 未测试
YES = 染色兼容此缓冲液系统
NO = 染色不兼容此缓冲液系统
*使用Foxp3染色缓冲液套装可以染色,尽管在某些情况下会观察到亮度降低。没有观察到阳性细胞百分比的变化。