通过将三台传感器与一台 Thermo Scientific AutoXP-SMV Modbus 多变量变送器结合使用,提高了效率。经设计,SMV 变送器具有"即插即用型"接口,并且支持 Modbus 协议,能够连接到流量计算机、PLC、RTU 并直接连接到 SCADA 系统。SMV 可测定差压、静压和流程温度,同时对数据进行历史分析,以便进行更深入的测定分析。
以下是关于 AutoXP-SMV 智能多变量变送器的一些常见问题和答案。
AutoXP-SMV 是一款单传感器,可提供3个关键的测定变量:差压、静压和温度。
SMV 能够连接到多个设备,例如流量计算机、RTU、PLC,并可直接连接到 SCADA 系统。
为了较大程度地提高效率,AutoXP-SMV 具有内置的 T10/100 以太网端口,可简化与主设备或 SCADA 系统的连接。除了以太网端口外,SMV 还配有蓝牙,以较大程度地减少 SMV 配置和校准过程中的电缆需求。
有 4 MB 闪存。
Thermo Scientific AutoCONFIG 软件是 AutoXP-SMV 的强大接口。该接口旨在增强用户的自主性,配置简单,无需大量编程。该软件采用了有关碳氢化合物测定的较新测定标准和计算方法。
有,AutoXP-SMV 使用与 AutoXP 相同的蓝牙技术,并且可与相同的蓝牙加密狗结合使用。
不能,AutoXP-SMV 只能报告差压、静压和温度的实时值。
有,机载备用电池将保留配置数据,如通信端口设置、设备地址和过程变量的历史数据。
AutoXP-SMV 支持标准 Enron Modbus 协议,并且可通过 TCP/IP、RS-232、RS485(4线)和 RS 485(2线)通信。
相关资源
相关支持